Merck
21888
Sigma-Aldrich
5(6)-Carboxyfluorescein diacetate N-succinimidyl ester
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
Szinonimák:
CFSE
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C29H19NO11
CAS Number:
Molekulatömeg:
557.46
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥90% (HPLC)
Forma
solid
mp
152-154 °C (lit.)
oldhatóság
DMF: soluble
DMSO: soluble
fluoreszcencia
λex 492 nm; λem 517 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (esterase)
alkalmasság
suitable for fluorescence
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(C)=O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)C(=O)ON6C(=O)CCC6=O)c1.CC(=O)Oc7ccc8c(Oc9cc(OC(C)=O)ccc9C8%10OC(=O)c%11ccc(cc%10%11)C(=O)ON%12C(=O)CCC%12=O)c7
InChI
1S/2C29H19NO11/c1-14(31)37-17-4-7-21-23(12-17)39-24-13-18(38-15(2)32)5-8-22(24)29(21)20-6-3-16(11-19(20)28(36)40-29)27(35)41-30-25(33)9-10-26(30)34;1-14(31)37-17-4-7-20-23(12-17)39-24-13-18(38-15(2)32)5-8-21(24)29(20)22-11-16(3-6-19(22)28(36)40-29)27(35)41-30-25(33)9-10-26(30)34/h2*3-8,11-13H,9-10H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LZFDYQHOQDFMOA-UHFFFAOYSA-N
Kapcsolódó kategóriák
Általános leírás
5-(and-6)-Carboxyfluorescein diacetate N-succinimidyl ester (CFSE) is a fluorescent dye, which is membrane permeable. It labels cells by covalently binding to intracellular molecules. CFSE is used to track lymphocyte migration and proliferation.
Alkalmazás
5(6)-Carboxyfluorescein diacetate N-succinimidyl ester (CFSE) is an amine reactive fluorescent probe used to stain cells, especially immune cells, for analysis in applications such as flow cytometry. Forms green fluorescent conjugates on deacetylation.
5-Carboxyfluorescein diacetate N-succinimidyl ester has been used:
  • to label cells for flow cytometry
  • in lymphocyte proliferation assay
  • to determine the intracellular or intra-organellar pH in chloroplasts
  • to label Leishmania amazonensis and Leishmania major
Amine-reactive label for long term tracing of cells. Forms green fluorescent conjugates on deacetylation.
Biokémiai/fiziológiai hatások
5(6)-Carboxyfluorescein diacetate N-succinimidyl ester is used as an indicator for esterase activity.
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)