P2308
Proteinase K from Tritirachium album
lyophilized powder, Molecular Biology, BioUltra, ≥30 units/mg protein
Szinonimák:
Endopeptidase K
About This Item
grade
Molecular Biology
Minőségi szint
termékcsalád
BioUltra
Forma
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥30 units/mg protein
molekulatömeg
28.93 kDa
összetétel
Protein, ≥90% biuret
szennyeződések
≤1 ppm DNA
idegen aktivitás
DNAse, Nickase and RNAse, none detected
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Kapcsolódó kategóriák
Alkalmazás
Removes endotoxins that bind to cationic proteins such as lysozyme and ribonuclease A.
Reported useful for the isolation of hepatic, yeast, and mung bean mitochondria
Determination of enzyme localization on membranes
Treatment of paraffin embedded tissue sections to expose antigen binding sites for antibody labeling.
Digestion of proteins from brain tissue samples for prions in Transmissible Spongiform Encephalopathies (TSE) research.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?