Merck
A8456
Sigma-Aldrich
4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl fluoride hydrochloride
≥97.0% (HPLC)
Szinonimák:
AEBSF
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H10FNO2S · HCl
CAS Number:
Molekulatömeg:
239.69
Beilstein:
7604627
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (HPLC)
Forma
powder
mp
183-191  °C
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
FS(C1=CC=C(CCN)C=C1)(=O)=O.[H]Cl
InChI
1S/C8H10FNO2S.ClH/c9-13(11,12)8-3-1-7(2-4-8)5-6-10;/h1-4H,5-6,10H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
stable for up to six months if stored refrigerated at a pH of less than 7. If a pH of greater than 7 is required, pH adjustment should be made just prior to use.
Alkalmazás
4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl fluoride hydrochloride (AEBSF) has been used:
  • as a protease inhibitor in plasma samples to prevent acylated ghrelin (AG) degradation
  • as a snake venom serine proteinase (SVSP) inhibitor in SVSP inhibition or AEBSF assay to test the involvement of SVSPs on the fibrinogen-clotting activity
  • as a component in NP-40 lysis buffer to resuspend cell pellets for preparing cell lysates
Recommended concentrations for use are 0.1-1 mM.
Biokémiai/fiziológiai hatások
4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl fluoride hydrochloride (AEBSF) is an irreversible serine protease inhibitor. Inhibition constants are similar to those of phenylmethanesulfonyl fluoride (PMSF) and diisopropylfluorophosphate (DFP). AEBSF has been shown to inhibit trypsin, chymotrypsin, plasmin kallikrein, and thrombin. As an alternative to PMSF and DFP, AEBSF offers lower toxicity, improved solubility in water, and improved stability in aqueous solutions. AEBSF can be used in cell culture in concentrations of up to 0.25 mM.
AEBSF can inhibit acetylcholinesterase (AChE).
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)