Merck
66007BC
Millipore
SimPlate® Yeast & Mold CI
BioControl, Quantitative results for yeast and mold from food and environmental samples in just 56-72 hours
Szinonimák:
Y&M-CI (Color Indicator)
About This Item
UNSPSC kód:
41106200
NACRES:
NA.74
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Anyagok
plastic vial (containing dehydrated culture media)
méret
100 tests
500 tests
Ügynökség
AOAC® OMA
MicroVal
Forma
dry powder
eltarthatósági idő
6‑18 mo.
Jellemzők
fluorescent indicator
kiszerelés
container of 100
gyártó/kereskedő neve
BioControl Systems 66007-100
BioControl Systems 66007-500
tárolási körülmény
dry media
alkalmazás(ok)
food and beverages
kompatibilitás
for use with SimPlate (65009BC)
tárolási hőmérséklet
room temp
alkalmasság
molds
yeasts
Kapcsolódó kategóriák
Általános leírás
SimPlate for Yeast and Mold Color Indicator (Y&M-CI) method is used for the detection and quantification of yeast and mold in foods. It is based on Binary Detection Technology (BDT) which equates the presence of yeast and mold to the presence of a color change in the medium. The medium/sample mixture is dispensed into a SimPlate device, and incubated for a minimum of 56 h. The medium changes color in the presence of yeast and/or mold. The yeast and mold count is determined by counting the wells with changed color and referring to the SimPlate Conversion Table. The SimPlate device is packaged separately.
Alkalmazás
AOAC Official Method 2002.11
Tulajdonságok és előnyök
  • Proprietary chromogenic media and patented plating device with isolation wells combine to produce easily counted results and eliminate problems typically associated with mold overgrowth.
  • While other methods require duplicate plating of samples, SimPlate has been validated to provide equivalent results with just a single plate. Combined with the reduction of necessary sample dilutions, made possible by the broad counting range of the plate (1-738), SimPlate reduces the number of tests required for each sample, helping to reduce overall testing costs.
Komponensek
2 packages of 50 single-test vials (66007-100), or 1 package of 50 multi-test (10 tests/vial) vials (66007-500)
Tesztelési mód
Binary Detection Technology®
Egyéb megjegyzések
Required for use: SimPlate Device (65009BC), Recommended for use: Supplement A (63011BC)
Jogi információk
AOAC is a registered trademark of AOAC International
Binary Detection Technology is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SimPlate is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
A készletek elemei külön is megvásárolhatók
Termékszám
Leírás
Biztonsági adatlap
  • SimPlate Yeast & Mold-Color Indicator (Y&M-CI) Single Dose Fill, Irradiated, 100 test
  • SimPlate Yeast & Mold-Color Indicator (Y&M-CI) Multi Dose Fill, Irradiated, 500 test
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)