Merck
DNALIG-RO
Roche
T4 DNA Ligase
solution, from Escherichia coli(NM 989), suitable for activity assay
Szinonimák:
dna ligase, t4
About This Item
UNSPSC kód:
12352204
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
biológiai forrás
Escherichia coli (NM 989)
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
leírás
recombinant form of the enzyme from T4 phage
Forma
solution
specifikus aktivitás
~3000 units/mg protein
kiszerelés
pkg of 100 U (10481220001 [1 U/μl])
pkg of 500 U (10716359001 [1 U/μl])
pkg of 500 U (10799009001 [5 U/μl])
gyártó/kereskedő neve
Roche
Paraméterek
4-22 °C optimum reaction temp.
technika/technikák
activity assay: suitable
optimális pH
7.2-7.8
tárolási hőmérséklet
−20°C
Kapcsolódó kategóriák
Általános leírás
T4 DNA Ligase catalyzes the formation of phosphodiester bonds between neighboring 3′-hydroxyl- and 5′-phosphate ends in double-stranded DNA. Single-stranded nicks in double-stranded DNA are also closed by T4 DNA Ligase.
Contents
T4 DNA Ligase, supplied with 10x concentrated ligation buffer that includes ATP.
Egyediség
Heat inactivation: The enzyme can be inactivated by heating (65 °C, 10 minutes).
Alkalmazás
Ligation of sticky- and blunt-ended DNA fragments.
Minőség
Quality
Tested for the absence of deoxyribonucleases and exonucleases, according to the current Quality Control procedures.
Egység definíció
One unit of T4 DNA ligase is the amount of enzyme activity that converts 1 nmol 32P from pyrophosphate into Norit-absorbable material in 20 minutes at +37 °C. One unit corresponds to 0.2 U determined in the exonuclease III resistance assay. Dilution buffer: 50 mM Tris-HCl, 10 mM dithioerythritol, bovine serum albumin, 500 μg/ml, pH 7.6 (+25 °C).
Volume Activity: 1 x 103 U/ml; 5 x 103 U/ml
Elkészítési megjegyzés
Activator: Mg2+ (10mM), DTT
Working solution: For dilution of the enzyme Roche recommends using a buffer containing the components of the storage buffer: 20 mM Tris-HCl, 60 mM KCl, 1 mM EDTA, 5 mM dithoerythritol, 50% glycerol (v/v), pH 7.5 (4 °C).
Egyéb megjegyzések
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)