S3252
Tin(II) 2-ethylhexanoate
92.5-100.0%
Szinonimák:
2-Ethylhexanoic acid tin(II) salt, Stannous 2-ethylhexanoate, Stannous octoate
About This Item
Minőségi szint
Teszt
92.5-100.0%
reakcióalkalmasság
core: tin
reagent type: catalyst
reaction type: Ring-Opening Polymerization
törésmutató
n20/D 1.493 (lit.)
sűrűség
1.251 g/mL at 25 °C (lit.)
kation nyomok
Na: ≤0.5%
SMILES string
CCCCC(CC)C(=O)O[SnH2]OC(=O)C(CC)CCCC
InChI
1S/2C8H16O2.Sn/c2*1-3-5-6-7(4-2)8(9)10;/h2*7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KSBAEPSJVUENNK-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tin(II) 2-ethylhexanoate
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
278.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
137 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?