Merck
17783
Sigma-Aldrich
Calcein-AM
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
Szinonimák:
Calcein acetoxymethyl ester, Calcein O,O′-diacetate tetrakis(acetoxymethyl) ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C46H46N2O23
CAS Number:
Molekulatömeg:
994.86
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥90% (HPLC)
fluoreszcencia
λex 496 nm; λem 516 nm in 0.1 M Tris pH 8.0, esterase; Ca2+
alkalmasság
suitable for fluorescence
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(=O)OCOC(=O)CN(CC(=O)OCOC(C)=O)Cc1c(OC(C)=O)ccc2c1Oc3c(CN(CC(=O)OCOC(C)=O)CC(=O)OCOC(C)=O)c(OC(C)=O)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45
InChI
1S/C46H46N2O23/c1-25(49)60-21-64-39(55)17-47(18-40(56)65-22-61-26(2)50)15-32-37(68-29(5)53)13-11-35-43(32)70-44-33(16-48(19-41(57)66-23-62-27(3)51)20-42(58)67-24-63-28(4)52)38(69-30(6)54)14-12-36(44)46(35)34-10-8-7-9-31(34)45(59)71-46/h7-14H,15-24H2,1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XKFSBWQWNMZWFA-UHFFFAOYSA-N
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
Liposomes contain a self-quenching fluorescent dye called calcein. It is a fluorescent dye with excitation and emission wavelengths of 495/515 nm, respectively. It self-quenches at concentrations above 70mM and is commonly used as an indicator of lipid vesicle leakage. The leakage rate is calculated on the basis of the fluorescence increment as the entrapped calcein is leaked out of the liposomal compartment. It is used as a complexometric indicator for titration of calcium ions with EDTA, and for fluorometric determination of calcium.
Alkalmazás
Calcein-AM has been used in flow cytometry.
Non-fluorescent cell permeable derivative of calcein, becomes fluorescent on hydrolysis. Used as a neutral substrate for multidrug resistance protein, MRP; employed in tumor research.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)