FTAQ-RO
Roche
FastStart™ Taq DNA Polymerase, 5 U/μl
dNTPs included: no, hotstart, suitable for PCR
Forma
liquid
Minőségi szint
használat
sufficient for ≤1,250 reactions (12032945001)
sufficient for ≤2,500 reactions (12032953001)
sufficient for 1250 reactions
sufficient for ≤250 reactions (12032929001)
sufficient for 250 reactions
sufficient for 2500 reactions
sufficient for ≤50 reactions (12032902001)
sufficient for 50 reactions
sufficient for ≤500 reactions (12032937001)
sufficient for 500 reactions
Jellemzők
dNTPs included: no
hotstart
kiszerelés
pkg of 1,000 U (12032937001 [4x250 U])
pkg of 2,500 U (12032945001 [10x250 U])
pkg of 5,000 U (12032953001 [20x250 U])
pkg of 100 U (12032902001)
pkg of 500 U (12032929001 [2x250 U])
gyártó/kereskedő neve
Roche
Paraméterek
72 °C optimum reaction temp.
technika/technikák
PCR: suitable
szín
colorless
bemenet
purified DNA
pH
8-9
oldhatóság
water: miscible
alkalmasság
suitable for molecular biology
alkalmazás(ok)
genomic analysis
life science and biopharma
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
It can be applied for:
- PCR
- Multiplex PCR
- Difficult templates e.g., secondary structures or GC-rich sequences
- Automated PCR e.g., handling at room temperatures
- Hot Start PCR up to 3kb
- Hot Start RT-PCR up to 3kb
- Quantitative reverse transcription PCR (RT-qPCR)
- Bisulfite-specific PCR
Use FastStart™ Taq DNA Polymerase, dNTPack with ready-to-use PCR nucleotide mix.For maximum convenience, select the 2× concentrated ready-to-use FastStart™ PCR Master.
Tulajdonságok és előnyök
- Higher specificity, sensitivity, and yield:
- Use robotic setup.
- Prevent PCR carryover contamination.
- optimized polymerase chain reaction (PCR) buffer system and a GC-RICH solution for handling wide range of templates
- superior results due to its unique enzyme design and optimized buffer system
Kiszerelés
Minőség
Egység definíció
Unit Assay: 1 μg M13mp9ss DNA, 0.3 μg M13 sequencing primer and 0.1 μCi [α-32P] dCTP are incubated with varying amounts of units of FastStart Taq DNA Polymerase in 50 μl incubation buffer at +65 °C for 60 min. The amount of incorporated dNTPs is determined by trichloroacetic acid precipitation.
Volume Activity: 5 U/μl
Elkészítési megjegyzés
Please note: This parameter is not part of specification
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Csak a készletek alkatrészei
- FastStart Taq DNA Polymerase, in storage and dilution buffer 5 U/μl
- PCR Reaction Buffer, with 20 mM MgCl2 10x concentrated
- PCR Reaction Buffer, without MgCl2 10x concentrated
- MgCl2 Stock Solution 25 mM
- GC-RICH Solution 5x concentrated
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?