A kiválóság a részletekben rejlik: Miért fontosak a csavaros kupakok
A vegyszeres palackokat tökéletesen le kell zárni. A hidrogén-peroxid esetében azonban a túlzott nyomás ezt veszélyessé teheti. A Supelco® termékportfólió csomagolási szakértői a hidrogén-peroxidos palackok teljesen új csavaros kupakjának kifejlesztésével oldották meg ezt a kihívást.
A hidrogén-peroxid nélkülözhetetlen a mindennapi laboratóriumi analitikában. A szállítás azonban jelentős kihívást jelenthet. Minden kémikus tudja, hogy a magas hőmérséklet és a rázás hatására a hidrogén-peroxid vízre és oxigénre bomlik. Ez azt jelenti, hogy a vegyszeres palackokban nagy nyomás alakul ki, ami veszélyes lehet a palackok szállításakor és kinyitásakor. Ezért szigorú követelmények vonatkoznak a veszélyes anyagok, például a hidrogén-peroxid szállítására és kezelésére.
„Mindig is megfeleltünk ezeknek a követelményeknek, még a régebbi kupakjainkkal is. De ez nekünk nem volt elég” – mondja Ralf Kranz, a darmstadti (Németország) Merck Supelco® portfóliójának hatósági csomagolásáért felelős vezetője.
Nincs probléma, amennyiben a megfelelő tárolási és kezelési irányelveket betartják. A megfelelőséget azonban néha nehéz biztosítani, ezért csomagolási szakértőink aggódtak. A hidrogén-peroxid tartályokat mindig függőlegesen kell tárolni. Ezért vannak nyilak a csomagoláson, amelyek jelzik, hogy melyik oldalnak kell felfelé lennie. „A gyakorlatban azonban nem lehet garantálni, hogy ez mindig megfelelően történik” – mondja Kranz.
Cél: a tökéletes csavaros kupak szeleppel
A cél világos volt. Olyan csavaros kupakot akartunk kifejleszteni, amely megakadályozza, hogy a folyadék kifolyjon, még akkor is, ha az üveget rövid ideig helytelenül tárolják. A hidrogén-peroxid nagyobb tartályaihoz már általánosan használt szelepek szolgáltak modellként.
Ez volt az a fajta kihívás, amelyet Ralf Kranz és csapata szeret.
Egyszerű ötlet, nagy akadályok
A csapat kezdeti ötletei egyszerűek és zseniálisak voltak: egyszerűen csak három kis lyukat kell készíteni a kupakon, és azokat egy membránnal lezárni. Az első minták előállítása azonban három évig tartott. „Nem kis teljesítmény volt, hogy az ötletet a kis csavaros kupakokkal működőképessé tegyük” – emlékszik vissza Kranz. De végül megtették.
1. ábraAz új csavaros zárószerkezet túlnyomásgátló szeleppel, a fedélen látható három gázszellőző nyílással.
2. ábraA túlnyomásgátló szelep alulról. Az okosan rögzített membrán lezárja a lyukakat, és túlnyomás esetén csak a gázokat engedi ki.
Ez az eredmény számos gyakorlati teszthez vezetett, amelyek során a reagálási nyomást többször is be kellett állítani. A szelepnek nem szabad túl korán reagálnia, de még azelőtt kell reagálnia, hogy a nyomás túl magas lenne. „Előzetes laboratóriumi teszteket végeztünk, hogy lássuk, mi történik, ha a hőmérséklet 60 Celsius-fokra emelkedik” – mondja Kranz. A forró éghajlatú országokba irányuló tengeri konténerszállítmányok is elérhetik ezt a hőmérsékletet.
3. ábraFekete HDPE palack az új biztonsági kupakkal a hidrogén-peroxidhoz Forrás: Safety Inside kampány - Értékesítési útmutató
Miután a laboratóriumban minden tökéletesnek tűnt, egy utolsó nehéz teszt maradt hátra: a tényleges szállítás egy konténerhajón Ázsiába. Ez a teszt is sikeres volt. A palackok a keletkező oxigént kiengedték, de a folyadékot bent tartották.
Ennek eredményeképpen sokéves fejlesztés után minden Supelco® palackot az új csavaros kupakkal szállítanak, ami összhangban van azzal a minőségi garanciával, amelyet Emanuel Merck már 1851-ben vállalt termékeire. Büszkén folytatjuk örökségét a Supelco® termékportfólióval.
Miért fontosak a csavaros kupakok