Tanúsított referencia mikroorganizmusok
A megbízható teljesítményvizsgálathoz
A minőségellenőrzés a laboratóriumok minőségbiztosítási rendszerének alapvető eleme, és a hitelesített referenciaanyagok (CRM-ek) szükségesek a hatékony minőségellenőrzéshez. A Millipore Vitroids™ és LENTICULE® korongjait kifejezetten arra fejlesztették ki, hogy a laboratóriumok számára lehetővé tegyék a megfelelő, azonnal felhasználható mikrobiológiai kontrollok használatát minden médiumminőség-ellenőrzési vizsgálathoz.
A telepképző egység (cfu)-koncentrációkat úgy tervezték, hogy ne vagy csak minimális hígítási lépésekre legyen szükség, és a National Collection of Type Cultures (NCTC®)/ National Collection of Pathogenic Fungi (NCPF®), illetve a Spanyol Típuskultúra Gyűjtemény (Colección Española de Cultivos Tipo, CECT®) által biztosított.
A LENTICULE® és Vitroids™ lemezek gyártása az ISO 17034 és az ISO/IEC 17025 szabványoknak megfelelő körülmények között történik. Ezek a korongok meghatározott, hitelesített cfu-kat tartalmaznak standard eltéréssel és kiterjesztett bizonytalansággal. A korongok szilárd, vízben oldódó mátrixban tartalmaznak tiszta baktérium-, élesztő- vagy penészgomba-kultúrákat. A mikroorganizmusok hitelesített referenciaanyaga az élelmiszer-, ital-, víz- és környezetvédelmi vizsgálatok rutinszerű minőségellenőrzésében, módszerfejlesztésben és validálásban, valamint kutatási vizsgálatokban használt tenyészetekként kerül alkalmazásra.
- megbízható és pontos eredmények a Vitroids™ és a LENTICULE® segítségével. korongok
- Mikrobiális szabványok a href="#f-and-b">Élelmiszer- és italszolgáltatások és szabályozás
- Kapcsolódó termékforrások
- Terméklisták
A Vitroids™ és a LENTICULE® diszkek kis, vízben oldódó korongok formájában könnyen hozzáférhetőek, ami leegyszerűsíti az inokulumkészítési folyamatot. Megnézhet egy videót, amely lépésről lépésre bemutatja, hogyan lehet ezeket a CRM korongokat közvetlenül vagy folyékony táptalajon keresztül használni az oltás előtt.
- Főbb jellemzők:
- Szabályozhatóság: Közel 16 hónapig stabil, -20 °C-on is tárolható. A CFU-k száma nem változik, az organizmusoknak nincs szükségük regenerálódási időre, és nincs lag fázisuk.
- Időmegtakarítás: Vizsgálati törzsenként 1 óra megtakarítás. A korongok időt takarítanak meg, mivel nincs szükség törzstenyészetek készítésére. Az organizmusoknak nincs szükségük regenerálódási időre vagy elődúsítási lépésre.
- Pontosság: Standard eltérés és koncentrációtartomány a minőségtanúsítványon (CoQ).
- Mérhetőség: A korongokat a CECT®, NCTC® és NCPF® gyűjteményből fagyasztva szárított, nyomon követhető tenyészetből állítják elő. A korongok a CRM-hez képest nyomon követhetők a jellemzéshez. Minden lemez képként tárolódik, és az összes dokumentum és adat is elmentésre kerül.
Baktérium standardok
Kiterjedt választékban kínálunk tiszta kultúrákat a baktériumok CRMs LENTICULE® és Vitroids™ lemezek, amelyek legalább egy évig stabilak. A korongokat életképes stádiumban lévő baktériumokkal (késleltetési fázis vagy regenerációs idő nélkül) és egy átfogó analitikai tanúsítvánnyal szállítjuk, amely meghatározza a cfu-k átlagos számát és az átlagértékre vonatkozó kiterjesztett bizonytalanságot.
Élesztőszabványok
Laboratóriumi igényeihez yeast CRMs in Vitroids™ korongokat szállítunk 15-80, 80-130 és 1.000-10.000 cfu értékekkel.
Megfelelően a laboratóriumi igényekhez.Spenészszabványok
A Vitroids™ korongok formájában penészgombák CRM-eket kínálunk, hogy biztosítsuk az Ön termékeinek biztonságát és hatékonyságát, amelyek rutinszerűen ki vannak téve penészgombáknak és gombáknak.
Negatív kontroll standardok
Negatív kontroll CRM-eket kínálunk LENTICULE® korongok formájában, amelyek biztosítják az Ön mikrobiológiai kísérleteinek hatékonyságát.
Nézze meg a mikrobiológiai hitelesített referenciaanyagról (CRM) szóló webináriumot, hogy megismerje a CRM-ek technikai követelményeit és alkalmazásait, valamint az innovatív EN ISO 17034:2016 és ISO/IEC 17025:2017 szerint akkreditált Vitroids™ és LENTICULE® discseket.
Élelmiszer- és italipari szolgáltatások és szabályozási feladatok
Egy tapasztalt szakemberekből álló csapatunk az Ön egyedi igényeihez igazított, testreszabott megoldásokat kínál, és segít Önnek optimalizálni a mikrobiális minőségellenőrzési vizsgálati gyakorlatát a fokozott biztonság és minőségellenőrzés érdekében.
bacillusok
Bacillales
Egyéb bacillusok
Gammaproteobaktériumok
Escherichia
Enterobacter, Klebsiella, Citrobacter
Szalmonella
Egyéb Gammaproteobaktériumok
Egyéb baktériumok
A Vitroids™ és a LENTICULE® lemezek időt és költségeket takarítanak meg, mivel nincs szükség törzstenyészetek készítésére. Az organizmusok nem igényelnek regenerálódási időt vagy előzetes dúsítási lépéseket sem.
Tanulja meg, hogyan használjon hitelesített referenciaanyagokat (CRM) a módszer ellenőrzésére szolgáló spiking protokoll végrehajtásához.
A Vitroids™ és a LENTICULE® CRM-ekkel kapcsolatos gyakran ismételt kérdések szakértőktől
Kultúráink megfelelnek az ISO 11133 szabványnak és a megfelelő QC törzseknek - használatra kész Vitroids™ és LENTICULE® lemezek formájában kaphatók ;
Egyszerűsíteni szeretné a táptalajok teljesítményének vizsgálatát? Vitroids™ és LENTICULE® Discs minősített referenciaanyagainkat úgy alakítottuk ki, hogy racionalizálják növekedést elősegítő tesztjeit. Használatra kész korongokat kínálnak praktikus CFU-szintekkel.
A Vitroids™ és a LENTICULE® diszkek törzsei a sejttenyésztési gyűjteményekből származnak. A whitepapert elolvasva megismerheti az egyes felhasznált törzsek történetét, beleértve a génszekvenciákat és az ATCC, CMCC és más sejtkultúra-gyűjteményekkel való kereszthivatkozásokat.