Biofarmáciai jellemzés
A biofarmakonok biotechnológiai módszerekkel előállított gyógyszerek. Ide tartoznak a monoklonális antitestek (mAbs), a terápiás fehérjék, a fúziós fehérjék, az antitest-gyógyszer konjugátumok és más hasonló biológiai készítmények. A jellemzési vizsgálatok a biofarmáciai anyagok fizikai és kémiai tulajdonságainak megértését jelentik. A gyógyszerfejlesztés során ezek a tulajdonságok hatással lehetnek a termék teljesítményére, feldolgozhatóságára, stabilitására és megjelenésére.
Kiemelt kategóriák
Pontos elválasztásokat érhet el széles HPLC-oszlopgyűjteményünkkel. Növelje a visszatartást, a felbontást és a szelektivitást. Rendeljen még ma.
Tekintse meg fejlett sejttenyésztő eszközeink kínálatát a kutatás, a gyógyszerkutatás és a gyártás számára. A táptalajtól a tenyésztőeszközökig mindenre felkészültünk.
Böngésszen a fehérje-, enzim- és kismolekulás termékek között a sejtbiológiai, tenyésztés-kiegészítő és útvonal-vizsgálatokhoz.
Böngésszen a fehérje-, enzim- és kismolekulás termékek között a sejtbiológiai, tenyésztés-kiegészítő és útvonal-vizsgálatokhoz.
Biológiai gyógyszerek, biohasonló készítmények jellemzése és elemzése
A biológiai gyógyszerek elemzéséhez és jellemzéséhez rendkívül kifinomult analitikai munkafolyamatokra van szükség, amelyek jelentős hangsúlyt fektetnek a GMP és a jogszabályi megfelelésre. Mind egy eredeti bioterápia, mind egy biohasonló fejlesztése termékkarakterizációs vizsgálatokat igényel a robusztus és jól specifikált biológiai gyógyszer biztosítása érdekében.
Identitás
Intact tömeg meghatározása
Az intakt molekulatömeg meghatározása, amelyet gyakran SEC-MS és megfelelő standardok segítségével végeznek, szükséges lépés a biológiai gyógyszerek jellemzésében, a klónok kiválasztásától a végtermék ellenőrzéséig. Az intakt molekulatömeg-elemzést általában a fehérje/peptidtermékek sokféleségének kimutatására és a biotermékek azonosságának igazolására használják. Optimalizálással az összes fehérjetermék intakt molekulatömegét is meg lehet határozni, beleértve a bispecifikus monoklonális antitesteket is.
Ahelyett, hogy egy nagy fehérje biotermék nehézkes intakt tömegével kellene foglalkozni, egy fehérje emésztéses analízis megközelítést alkalmaznak, ahol a mintát először csak néhány fragmentumra hasítják, majd az elválasztás után a szétválasztás egyedileg kezelhető speciális tömegspektrométeres proteomikai standardokkal.
Titermérés
A sejtvonal termelékenysége a megfelelő mennyiségű mAb előállítására, befolyásolja annak kereskedelmi potenciálját. Az alapszintű mérésként használt titer mérése Protein-A affinitáskromatográfiával (HPLC) történik. A mAb fejlesztése során kezdetben nagyszámú terméssejtkultúra (HCC) mintát kellett szűrni IgG-titer szempontjából. Affinitás kromatográfiát Protein-A ligandumot alkalmazva gyakran használják a mAb koncentrációjának meghatározására, valamint tisztítására a downstream aggregátum- és töltésváltozat-elemzéshez.
Aminosav-analízis
Aminosav-analízis a termékazonosság megállapításának népszerű módja, és a mAb aminosav-összetételének meghatározására használják. Gyakran végzik az extinkciós együttható mérésével együtt, amely a különböző gyártmányok közötti titer megállapítására rutinszerűen alkalmazott módszer.
A metrológiailag érvényes eljárásokkal kijelölt értékekkel rendelkező hitelesített referenciaanyagok kritikus fontosságúak lesznek az aminosav-analízis munkafolyamatának minden lépése során, beleértve a fehérjeextrakciót, frakcionálást, dúsítást, proteolízist és elemzést, a kísérleti eltérések minimalizálása és ellenőrzése érdekében.
Peptidtérképezés
A mAb azonosságának megállapításához elegendő lehet az egyszerű, egyetlen enzimet tartalmazó peptidtérképek összehasonlítása. A részletesebb terápiás antitest jellemzés, beleértve az N- vagy C-terminális szekvenálást, a glikánok jellemzését, valamint az antitestgyártás, -elemzés, -tisztítás és -fragmentálás egyéb szempontjait, jobban tájékoztathat a terméktervezésről. Proteomikai tömegspektrometria további szerkezeti információkat nyújt.
Poszt-transzlációs módosítás
N-glikánelemzés
A nagymértékben változó glikoziláció hatással lehet a mAb tisztaságára és változó funkciót eredményezhet. A monoklonális antitestek N-glikánokat hordoznak a gerincükön, amelyek LC-MS segítségével felszabadíthatók a glikozilációs mintázatok értékeléséhez. A monoklonális antitestek N-glikánjainak jellemzése szükséges, hogy a vizsgált molekula teljes szerkezeti részleteit megismerjük. Ezeknek az N-glikán útvonalaknak a megértése azért fontos, mert az N-glikánok a glikoproteinek számos tulajdonságát befolyásolják, beleértve a glikánok konformációját, oldhatóságát, antigenitását és glikánkötő fehérjék általi felismerését.
Monoklonális antitestek (mAb-k) magasabb rendű szerkezetének (HOS) összehasonlítása
A HOS-t - a mAb 3D szerkezetét - számos tényező befolyásolja, kezdve a mAb előállításához használt sejtvonal kiválasztásától a biológiai feldolgozási körülményekig, mint például a hőmérséklet, a pH és a fényexpozíció. A hidrogén-deutériumcsere tömegspektrometria (HDX-MS) egy olyan módszer, amelyet a mAb tercier szerkezetének részletes megismerésére alkalmaznak.
mAb módosítások elemzése
A mAb gyártási folyamat során számos különböző poszttranszlációs módosítás történhet, amelyeket nagyban befolyásolnak az olyan folyamatparaméterek, mint a közeg, a hőmérséklet stb. A konzisztens termék előállítása érdekében kritikus fontosságú, hogy ezeket a módosításokat a mAb szintézis minden egyes fordulója során reprodukáljuk. Modifikációs elemzés magában foglalja a diszulfidhidak feltérképezését és a glikán alapszerkezetének értékelését. A szialilációt is célszerű számszerűsíteni, mivel a szialinsav negatív hatással lehet a mAb-re.
mAb töltéseloszlás
A poszttranszlációs módosítások (PTM) vagy kémiai módosítások eredményeként a töltésváltozatok jelentős hatással lehetnek a mAb biológiai aktivitására és farmakokinetikájára. A mAb-kre vonatkozó szabályozási követelmény, a töltésváltozatok elemzése olyan technikákkal értékelhető, mint a kationcserés kromatográfia (CEX) és a kapilláris izoelektromos fókuszálás (cIEF).
mAb Fizikai vizsgálat és méreteloszlás
mAb fizikai vizsgálata
A fizikai vizsgálat a mAb megjelenésének jellemzésére szolgál, például a pH, az ozmolalitás és a koncentráció mérése. A csomagolás integritását is értékelik a fizikai vizsgálati protokollon belül, például Karl Fischer-féle nedvességelemzéssel vagy festék bejutásával a zárás integritásának megerősítésére.
HmAb méreteloszlás
Míg az egységes mAb termék kívánatos, a kezdeti gyártási anyag gyakran tartalmaz méretváltozatokat, például aggregátumokat, fragmentumokat és további könnyű láncokat mutató biomolekulákat. Mivel ezek potenciálisan befolyásolhatják az immunogenitást és a hatékonyságot, fontos jelenlétük nyomon követése. A méretkizárásos kromatográfia (SEC) a leggyakrabban használt módszer a méreteloszlás értékelésére.
Szilárdság és szennyeződések
Host-cell protein szennyeződések
.A bioterápiákban PPM-szinten jelenlévő gazdasejtfehérje (HCP) szennyeződések jelentős immunogenitási kockázatot jelentenek, mivel kiszámíthatatlan immunválaszt válthatnak ki a betegekben. Összetett és változatos természetük miatt nehéz kimutatni vagy nyomon követni őket. Míg a legtöbb HCP szennyeződés hatékonyan eltávolítható a tipikus tisztítási folyamatok során, a HCP-k egy kis populációja különösen nagy kihívást jelent. Egy nehezen eltávolítható CHO HCP, a lipoprotein lipáz koppintását fejlesztették ki a monoklonális antitest formulákban a poliszorbát stabilitásának javítása érdekében.
Gyártási adalékanyagok ellenőrzése
A mAb-fejlesztés és -gyártás során a gyártási adalékanyagok széles skáláját kell ellenőrizni, beleértve Tisztítószerek, Protein A, Transzfekciós reagensek, antibiotikumok, habzásgátlók és növekedési faktorok.
mAbs mikrobiológiai vizsgálatok
A GMP és a GMP-nek megfelelő gyógyszerfejlesztéshez és -gyártáshoz számos mikrobiológiai vizsgálati eljárás szükséges. Számos mAb-t mikroorganizmusokban állítanak elő, hogy kihasználják gyors növekedési sebességüket és nagy hozamukat, ezért kritikus fontosságú a mikrobiális szennyeződések jelenlétének nyomon követése és ellenőrzése. A Gram-negatív baktériumok sejtfalának endotoxinnak nevezett összetevője a láztól és hidegrázástól a halálos szeptikus sokkig terjedő reakciókat vált ki, ami a pyrogén kimutatását (MAT in vitro tesztelés) és az azt követő eltávolítását a mAb-ból kulcsfontosságúvá és szabályozási követelménnyé teszi. Bioburden tesztelést kell alkalmazni a teljes mAb gyártási folyamat során a potenciálisan káros mikrobiális szennyeződések jelenlétének ellenőrzésére. Sterilitásvizsgálat szintén kritikus a mAb gyártás integritásának megerősítéséhez.
Látogasson el dokumentumkeresőnkbe adatlapok, tanúsítványok és műszaki dokumentációk kereséséhez.
Kapcsolódó műszaki cikkek
- A complete SEC-UV workflow for the characterization of mAb monomers, aggregates, and fragments using Zenix® and Zenix®-C SEC columns, including system suitability testing and forced pH and temperature stress studies.
- Optimization of a Reversed-Phase Liquid Chromatographic (RP-LC) method for the intact analysis of a therapeutic monoclonal antibody, trastuzumab, using a BIOshell™ A400 Protein C4 column.
- Explore various strategies for deglycosylating N-linked glycans involving PNGase F, PNGase A (Glycopeptidase A), and even native and sequential deglycosylation with endoglycosidases like Endoglycosidase H, Endoglycosidase F, and exoglycosidases.
- Comparative analysis of different columns in resolving medium-sized fragments of monoclonal antibodies, after digestion using dithiothreitol (DTT) or IdeS (a protease), by Reversed-Phase Chromatography.
- Step-by-step workflows for the intact mass analysis, peptide mapping, and N-glycan analysis of the monoclonal antibody― adalimumab, for an accurate characterization of the critical quality attributes (CQAs) to ensure drug safety and efficacy. Read more.
- Mindent látni (17)
Kapcsolódó protokollok
- An optimized LC-MS/MS based workflow for low artifact tryptic digestion and peptide mapping of monoclonal antibody, adalimumab (Humira) using filter assisted sample preparation (FASP).
- A step-by-step protocol for released N-linked glycan analysis of the monoclonal antibody adalimumab, based on UHPLC-FLR-MS and procainamide labeling.
- A complete workflow for the intact and middle-up mass analysis of reduced and non-reduced monoclonal antibodies based on SEC-MS with sample preparation by protein-A affinity clean-up.
- BIOshell™ IgG 1000 Å C4 UHPLC Column for Improved Biomacromolecule Separations
- SigmaMab Antibody Drug Conjugate Mimic, is a non-toxic drug mimic utilized as a standard for mass spectrometry and high performance liquid chromatography.
- Mindent látni (5)
További cikkek és protokollok keresése
Kapcsolódó webináriumok
Ez a webinárium a mAb-k intakt és középső elemzésére vonatkozó alapvető kromatográfiás megközelítéseket tárgyalja, mielőtt részletesebb és összetettebb elemzési stratégiákba bocsátkoznánk.
Webinárium: Tippek a jobb peptidtérképezéshez
Ez a webinárium a monoklonális antitestek "alulról felfelé" történő elemzésének fejlődését tárgyalja, miközben kiemeli az oszlopkémia szerepét és fontosságát a peptidek nagy szelektivitású, nagy teljesítményű folyadékkromatográfiás (HPLC) módszereinek fejlesztésében.
A webinárium a peptidek "alulról felfelé" történő elemzését tárgyalja.Ez a webinárium azt mutatja be, hogyan lehet innovatív módszerekkel javítani a bioterápiás karakterizáció precizitásának megértését.
Hogyan tudunk segíteni
Kérdés esetén kérjük, küldjön ügyféltámogatási kérelmet
vagy beszéljen ügyfélszolgálatunkkal:
Emailt küldjön custserv@sial.com