Merck
Kémiai gőzfázisú leválasztás
Az egymást követő reakciók folyamata az atomos rétegű kémiai gőzfázisú leválasztás (ALCVD) során.
A kémiai gőzfázisú leválasztás (CVD) egy olyan módszer, amely szilárd anyagok filmjeinek epitaxiális leválasztását jelenti egy szubsztrát felületén egy szabályozott kémiai reakció gőzfázisa során. A CVD-t, más néven vékonyréteg-leválasztást túlnyomórészt elektronikai, optoelektronikai, katalitikus és energetikai alkalmazásokban alkalmazzák, például félvezetők, szilíciumszelet-előkészítés és nyomtatható napelemek esetében.   
A CVD technika sokoldalú és gyors módszer a filmnövekedés támogatására, lehetővé teszi az egyenletes vastagságú és szabályozott porozitású tiszta bevonatok létrehozását, még bonyolult vagy kontúros felületeken is. Ezenkívül nagy felületű és szelektív CVD is lehetséges mintázott szubsztrátokon. A CVD skálázható, szabályozható és költséghatékony növekedési módszert biztosít kétdimenziós (2D) anyagok vagy vékonyrétegek, például fémek (pl. szilícium, volfrám), szén (pl. grafén, gyémánt), arzenidek, karbidok, nitridek, oxidok és átmeneti fémdikalcogenidek (TMDC) alulról felfelé történő szintéziséhez. A jól rendezett vékonyrétegek szintéziséhez nagy tisztaságú fém prekurzorok (fémorganikus prekurzorok, halogenidek, alkilek, alkooxidok és ketonátok) szükségesek.
A rétegek összetétele és morfológiája a választott prekurzorok és szubsztrát, a hőmérséklet, a kamra nyomása, a vivőgáz áramlási sebessége, a kiindulási anyagok mennyisége és aránya, valamint a forrás és a szubsztrát közötti távolság függvényében változik a CVD-eljárás során. Az atomréteg leválasztás (ALD), a CVD egyik alosztálya, a szubsztráton lévő prekurzorok egymás utáni, önkorlátozó reakciói révén tovább szabályozhatja a vékonyrétegek leválasztását.
Kiemelt kategóriák
Az oldatos leválasztás és a gőzleválasztás két olyan szintézismódszer, amelyet fejlett, precíziós vékonyrétegek és bevonatok előállítására használnak.
Oldat és gőzfázisú leválasztás prekurzorai
Kiváló minőségű oldatos és gőzfázisú leválasztási prekurzoraink optimálisak a...
Termékek boltja
Nagy tisztaságú sók
Nagy tisztaságú sók széles spektrumát kínáljuk, mind vízmentes, mind hidratált formában, 99,9% és 99,999% közötti tisztasággal, induktív csatolású plazma tömegspektrometriával (ICP-MS) vagy induktív csatolású plazma optikai emissziós spektrometriával (ICP-OES) mérve.
Különböző sókat kínálunk.