Levegőfigyelés
A levegő mintavétele és ellenőrzése a levegőminőség értékelése, amelyet a levegőben lévő szennyező anyagok és részecskék mérésével határoznak meg. Ipari környezetben alkalmazzák a munkavállalók védelmére, valamint a környezet és a termékek szennyezésének megelőzésére. A légszennyező anyagok mérésekor a vizsgálóknak nemcsak a mintavételi módszert kell figyelembe venniük, hanem az érdeklődésre számot tartó szennyező anyag vagy részecske fázisát és azonosságát is.
Kiemelt kategóriák
Tanúsított referenciaanyagok (CRM) az igazságügyi és klinikai toxikológiai elemzések, diagnosztikai vizsgálatok, terápiás gyógyszerfigyelés, kannabisztesztelés, környezeti elemzések, gyógyszerkutatás, valamint élelmiszer- és italvizsgálatok területén történő alkalmazásokra.
Talaj, víz, levegő vagy hulladék vizsgálatához kiváló minőségű referenciaanyagokat kínálunk tiszta, egy- és többkomponensű standardok formájában. A szerves vegyi anyagok széles és széles választéka analitikai standardként és hitelesített referenciaanyagként áll rendelkezésre az Ön laboratóriumi igényeihez.
Böngésszen gázkromatográfiás (GC) egységeink, oszlopaink, fogyóeszközeink és tartozékaink között az analitikai GC-alkalmazásaihoz, hogy nagy teljesítményt, maximális termelékenységet és kiváló detektálási érzékenységet érjen el.
Az analitikai GC-alkalmazásokhoz.Tekintse meg kiváló minőségű analitikai reagensek választékát az ionpár-kromatográfiához, deriváláshoz, elektrokémiához és spektroszkópiához.
Légmintavételi módszerek
Az aktív légmintavétel során a levegőminta egy légszivattyú segítségével egyfajta adszorbens közegen, például egy szorbens csövön, termikus csövön, szűrőn vagy impingeren keresztül kerül átvételre.
A passzív légmintavétel a gáznemű anyagok (analitok) diffúziós felületen keresztül az adszorbensre történő, segédeszköz nélküli molekuláris diffúziójára támaszkodik. Ez a módszer megbízható, költséghatékony levegőminőségi elemzést biztosít, mivel a mintavételezés nem légszivattyúzással, hanem diffúzióval történik. A passzív légmintavétel a szennyező anyagok részletes szintjét biztosítja egy bizonyos idő alatt, napoktól hónapokig terjedő időszak alatt, a szennyező anyagok átlagos koncentrációjának mérésével.
A teljes levegőmintavétel során a teljes levegőmintát úgy gyűjtik, hogy a levegőt egy elszigetelő edénybe, rozsdamentes acéltartályba vagy üvegkaniszterbe szívják. Ez az egyszerű gyűjtési módszer lehetővé teszi az érdeklődésre számot tartó vegyületek vizsgálatát közvetlenül az edényből.
A légszennyező anyagok osztályozása
A légszennyező anyagokat általában kémiai, radiológiai vagy biológiai szennyező anyagokba sorolják.
A kémiai szennyező anyagok gázok, gőzök és részecskék formájában fordulnak elő. A levegőben található gyakori kémiai szennyező anyagok a nitrogén-dioxid (NO2), a szén-monoxid (CO), a formaldehid, az ólom, az azbeszt, az ózon, az illékony szerves vegyületek (VOC) és a por vagy részecskék (szálló por). A kémiai szennyeződések mérése aktív vagy passzív légmintavétellel történik.
A sugárzás monitorozását a természetben előforduló, háttérsugárzási szintek feletti, nem természetes eredetű sugárzási jelek kimutatására használják.
A biológiai légszennyezők közé tartoznak a létesítményekből kibocsátott baktériumok, spórák, gombák, élesztőgombák, mikrobiális toxinok és vírusok. Egyéb biológiai szennyező anyagok közé tartoznak az irritáló és allergizáló anyagok, például a pollenek és a penészgombák. A biológiai szennyeződéseket ülepedő vagy kontaktlemezek és Reuter-centrifugális mintavevők segítségével ellenőrzik, amelyek speciális agarcsíkokat használnak.
Levegőmonitorozási alkalmazások
A levegőmonitorozásnak számos ipari alkalmazása van, ahol a levegő minősége aggodalomra ad okot vagy egészségügyi kockázatot jelent. Tipikus alkalmazások közé tartozik a mezőgazdasági szennyezés, az ipari szennyezés és az altatógázoknak való kitettség nyomon követése.
A gőzbehatolás az illékony szerves szervetlen vegyületek gőzfázisú migrációja a beltéri légterekbe a szennyezett talajvízből vagy talajból.
A különböző petrolkémiai termékek előállítása gyakran vezet veszélyes melléktermékek előállításához, amelyeknek negatív egészségügyi és környezeti hatásai lehetnek. A finomítók dolgozói és a környező közösségek ki vannak téve az expozíció kockázatának a veszélyes anyagok elpárolgása miatt, a rutinszerű mintavételezés, a felszíni kiömlések, a földalatti tárolótartályok talajba és talajvízkészletekbe történő szivárgása miatt.
Az érzéstelenítő gázok a fájdalomérzet blokkolásával lehetővé teszik, hogy a betegek a sebészeti vagy egyéb beavatkozásokon szorongás nélkül essenek át. Az adagolási technikával kapcsolatos problémák, a berendezések szivárgása vagy meghibásodása, az érzéstelenítő gázok hulladékai veszélyt jelenthetnek az egészségügyi dolgozókra.
A vidéki területeken élő és dolgozó emberek ki vannak téve a mezőgazdasági műveletekből származó szennyező anyagok széles körének. A peszticideknek és gyomirtó szereknek való kitettség jelentős aggodalomra ad okot, mivel a levegőben permetezett peszticideknek nagyjából csak 85%-a éri el célját. Az aktív vegyi anyaggal való érintkezés kockázatán túlmenően az ezeket a szereket permetező vagy lerakó munkások az oldószerrel való érintkezés kockázatának is ki vannak téve.
Látogasson el dokumentumkeresőnkbe adatlapok, tanúsítványok és műszaki dokumentációk kereséséhez.
Kapcsolódó cikkek
- A Supelco termikus deszorpciós csöveket gázkromatográfiás alkalmazásokban használják szerves vegyületek hőbomlás nélküli csapdázására és termikus deszorpciójára.
- Gyakran ismételt kérdések - radiello® termékek
- For faster sampling rates, shorter sampling times, greater sensitivity and higher capacity allowing longer sampling times, discover our range of radial devices.
- Easy-to-use air sampler offering ultimate sensitivity for collection and measurement of vapor phase and particulate isocyanate monomers and oligomers.
- Solvents are one of the three components of paints. They are petroleum-based chemicals which dissolve the pigment and binding agent for application.
- Mindent látni (34)
Kapcsolódó protokollok
- Carbonyl compounds react within the DNPH cartridge to form immobilized hydrazones, which can be subjected to automated desorption and HPLC analysis with UV detection.
- Protocol for radiello® Diffusive Air Sampling Application - Anaesthetic Gases and Vapors
- The unique sampler design ensures that both the vapor phase and particulate isocyanates are captured and derivatized during sampling.
- Learn more about radiello air sampler calibration solutions for aldehydes and H2s. We also offer many air sampler calibration kits.
- Mindent látni (11)
További cikkek és protokollok keresése
Hogyan tudunk segíteni
Kérdés esetén kérjük, küldjön ügyféltámogatási kérelmet
vagy beszéljen ügyfélszolgálatunkkal:
Emailt küldjön custserv@sial.com