Merck
Folyékony kromatográfia
A folyadékkromatográfia területén nagy múltra tekint vissza a szakértelem és az innováció. Kiterjedt tudóscsapatunk folyamatosan új protokollokat, monográfiákat és kutatási cikkeket fejleszt a HPLC, UHPLC és LPLC számára. Műszaki könyvtárunk számos részletes protokollt tartalmaz specifikus analitok mennyiségi meghatározására számos szabályozási módszer szerint. 
Kis molekulák HPLC
Kis molekulák HPLC
A kismolekulák olyan ionok és vegyületek, amelyek molekulatömege általában 900 daltonnál kisebb. Ezek a vegyületek hatékonyan elválaszthatók és elemezhetők HPLC, UHPLC és LC-MS segítségével, főként szilika részecskék vagy monolitikus állófázisok használatával, az oszlopok kémiai összetételének (módosításainak) széles skálájával.
Nagy molekulájú HPLC
Nagy molekulájú HPLC
A nagy teljesítményű folyadékkromatográfia (HPLC) alkalmas a különböző nagy biomolekulák, például fehérjék és peptidek elválasztására és azonosítására a mintában. Alapja, hogy a mintát egy oldószerrel (mozgófázis) nagy nyomáson átpumpálják egy szorbens anyaggal (állófázis) töltött oszlopon keresztül.
Alacsony nyomású folyadékkromatográfia
Alacsony nyomású folyadékkromatográfia
Az alacsony nyomású folyadékkromatográfia (LPLC) egy olyan kromatográfiás technika, amely alacsony nyomással működik, hogy a mozgófázist egy szivattyú segítségével juttassa az állófázist tartalmazó oszlopra.