Lateral-Flow-Membranen
Hi-Flow™ Plus Membranen bieten überlegene Konsistenz und Leistungsfähigkeit und sind die Membranen der Wahl für diagnostische Tests und Kits. Hi-Flow™ Plus Membranen wurden in einzigartiger Weise für Lateral-Flow-Tests optimiert. Verglichen mit anderen auf dem Markt erhältlichen Lateral-Flow-Membranen werden sie nach den strengsten Spezifikationen hergestellt und bieten eine unübertroffene Oberflächenqualität. Hi-Flow™ Plus Membranen wurden speziell für konsistente Ergebnisse, zuverlässige Leistung von Charge zu Charge, feste Testlaufzeiten und scharf abgegrenzte Bindung/Testlinien mit einem minimalen unspezifischen Hintergrundsignal entwickelt. Hi-Flow™ Plus Membranen eignen sich für alle Arten von Lateral-Flow-Tests und sind mit verschiedenen praktischen Fließgeschwindigkeiten und Formaten erhältlich.
Auswahl der richtigen Rohmaterialen für Ihren Lateral-Flow-Test
Die Membran ist das wichtigste Material in einem Lateral-Flow-Teststäbchen. Ihre physikalischen und chemischen Eigenschaften beeinflussen die Kapillarflusseigenschaften. Die Kapillarflusseigenschaften wiederum beeinflussen die Reagenzienabscheidung, Testsensitivität, Testspezifität und Testlinienkonsistenz. Andere physikalische Eigenschaften der Membran beeinflussen ihre Integration in die fertigen Teststäbchen. Erfahren Sie mehr in unserem Leitfaden „Rapid Lateral Flow Test Strips - Considerations for Product Development“, der einen tiefen Einblick in Schlüsselaspekte des Lateral-Flow-Teststäbchendesigns gibt, insbesondere in Bezug auf die verwendeten Materialien und ihre Integration mit den Reagenzien sowie die Herstellungsprozesse. Das Verständnis dieser Prinzipien trägt dazu bei, einen Rahmen für die Entwicklung von Lateral-Flow-Schnelltests zu bilden.
Hi-Flow™ Plus Membran Fließgeschwindigkeiten
Die Geschwindigkeit, mit der ein Probenmaterial entlang eines Membranstreifens wandert, steht mit der Kapillarflussgeschwindigkeit der Membran in Zusammenhang. Darüber hinaus sind die Geschwindigkeit und die Sensitivität der Membran direkt korreliert. Das Verständnis dieser Anforderungen ermöglicht Ihnen, die für Ihre Anwendung geeignete Membran auszuwählen. Zum Beispiel können Sie schnell fließende Hi-Flow™ Plus 75 Membranen für Tests einsetzen, in denen die Geschwindigkeit kritisch ist, reichlich Probenmaterial vorhanden ist und die Sensitivität kein Problem darstellt. Langsam fließende Hi-Flow™ Plus 180 Membranen können für Tests verwendet werden, bei denen die Geschwindigkeit weniger wichtig ist, das Probenmaterial limitiert ist oder eine hohe Sensitivität erforderlich ist.
Products
Hi-Flow™ Plus Membranen sind in verschiedenen Formaten erhältlich, von Musterbögen und geschnittenen Rollen für Evaluierungszwecke bis zu auf die gewünschte Breite zugeschnittenen Bulk-Masterrollen für Herstellungszwecke. Diese Membranen werden auch mit unterschiedlichen Trägern angeboten, je nach den individuellen Testanforderungen. Vorgefertigte Membrankarten sind ebenfalls erhältlich und bieten eine effiziente und praktische Möglichkeit für Hersteller, weil die Karten für die Entwicklung oder die Produktion von diagnostischen Schnelltestkits oder Tests nicht manuell zusammengebaut werden müssen.
Hi-Flow™ Plus Musterpackungen mit verschiedenen Membranbögen
Die praktischen Musterpackungen enthalten verschiedene Bögen aus dem Hi-Flow™ Plus Membranportfolio. Ideal für die Membranauswahl und für Evaluierungszwecke während der frühen Phase der Entwicklung eines Lateral-Flow-Tests.
Hi-Flow™ Plus Muster von geschnittenen Rollen
Individuelle Muster von geschnittenen Rollen der Hi-Flow™ Plus Membran. Diese Rollen sind in den letzten Phasen der Lateral-Flow-Testentwicklung nützlich, wenn das Design etabliert ist und Aufskalierungsstudien und die Prozessoptimierung begonnen werden sollen.
Hi-Flow™ Plus Membran-Masterrollen für die Herstellung
Hi-Flow™ Plus Membranen als Bulkware für Herstellungszwecke werden im „Masterrollen“-Format angeboten. Jede Masterrolle ist 30 cm breit und 100 m lang. Zur Erleichterung der Verwendung werden die Masterrollen vor der Auslieferung in mehrere gebrauchsfertige Rollen zugeschnitten.
Hi-Flow™ Plus Masterrollen sind in Standardbreiten oder in kundenspezifisch zugeschnittenen Breiten erhältlich, um die Anforderungen für Ihr individuelles Testdesign zu erfüllen. Bitte kontaktieren Sie unseren für Sie zuständigen Außendienstmitarbeiter oder unser Kundendienst-Team, um eine Bestellnummer zu erhalten.
Hi-Flow™ Plus Membrankarten
Vorgefertigte Hi-Flow™ Plus Membrankarten sind einfach zu handhaben, sodass Sie keine Zeit und Ressourcen für den Zusammenbau von Karten aufwenden müssen, was den Aufwand für die Entwicklung des Herstellprozesses reduziert und die Produktion vereinfacht. Unter Verwendung unserer hochwertigen Hi-Flow™ Plus Membranen werden diese Karten hochpräzise zusammengesetzt, damit eine gleichbleibende Leistung in Ihrem Test sichergestellt ist.
Standardabmessungen der Hi-Flow™ Plus Membrankarten
Hinweis: kundenspezifische Membrankarten-Abmessungen sind ebenfalls möglich.
SureWick® Pad-Materialien für Lateral-Flow-Tests
SureWick® Pad-Materialien werden in Lateral-Flow-Tests für Proben-, Absorptions- und Konjugat-Pads verwendet. Die zu 100 % aus reinen Zellulosefasern bestehenden Proben- und Absorptions-Pads enthalten keine Bindemittel oder Klebstoffe, welche die Testleistung beeinträchtigen könnten. Die Glasfaser-Konjugat-Pads haben einen geringen Gehalt an extrahierbaren Bestandteilen und eine ausgezeichnete Konsistenz.
Diese Produkte sind in einer Vielzahl von Abmessungen und Formaten (Bogen, Streifen und Rollen) erhältlich, um Ihrem individuellen Einsatzbereich zu entsprechen. Wir haben gängige Größen im Lagerbestand und können diese Produkte an die Maßanforderungen Ihres Geräts und Ihres Fertigungsprozesses anpassen.
Hi-Flow™ Plus Membranen und SureWick® Konjugat-, Proben- und Absorptions-Pads sind eine Komplettlösung für Ihre Lateral-Flow-Tests.
Entwicklungsdienstleistungen für Lateral-Flow-Assays
Erhalten Sie schnelle Experten-Unterstützung bei der Entwicklung von Assays für IVD. Entdecken Sie unsere Entwicklungsdienstleistungen für Assays und profitieren Sie von einem schnellen Zugang zu qualifizierter Beratung und globalem Laborsupport in sämtlichen Phasen der Entwicklung und Optimierung Ihrer LFAs.
Unser neuer Assay Development Service verfügt über:
- modernste, für die spezifischen Zwecke ausgestattete Labore
- ein globales Netzwerk an Laboren mit entsprechendem Personal für eine schnelle Reaktion in einzelnen Regionen
- Fachpersonal, das speziell für die Unterstützung sämtlicher Aspekte der LFA-Entwicklung ausgebildet ist
- fundierte, umfassende Kenntnisse im Bereich der Assay-Optimierung
- langjährige Erfahrung bei der Entwicklung und Herstellung von Rohstoffen und Schlüsselkomponenten, die in aktuelle IVDs einfließen
Wir erneuern ständig unser Engagement
Lesen Sie unsere neuesten Pressemeldungen zum Thema Lateral-Flow-Membranen:
- Merck Announces the Investment of More Than €440 Million and Expansion of Membrane and Filtration Manufacturing in Ireland
- Merck Announces $136.7 Million U.S. Government Contract Award for New Lateral Flow Membrane Production Facility in Sheboygan, Wisconsin
- The Hidden Manufacturers of COVID-19 Tests (Podcast)
- RSV cases are rising fast in children. Early detection can help.