Produkte
Anwendungen
Serviceangebote
Dokumente
Support
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Biochemikalien
Klinik & Diagnostik
Filtration
Umweltverträglichere Alternativprodukte (Greener Alternative Products)
Industrielle Mikrobiologie
Laborbedarf
Werkstoffwissenschaft
Molekularbiologie & funktionelle Genomik
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Wasseraufbereitung
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Synthese
Klinik & Diagnostik
Umwelt- & Cannabisanalytik
Lebensmittel- & Getränkekontrolle/-herstellung
Genomik
Werkstoffwissenschaft & -technologie
Mikrobiologische Untersuchungen
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Forschungs- & Krankheitsgebiete
Auftragsproduktion
Auftragsprüfung
Kundenspezifische Produkte
Digitale Lösungen für die Life-Science-Branche
IVD-Entwicklung & -Herstellung
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Produktdienstleistungen
Support
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Analysenzertifikate (CoA)
Ursprungszeugnisse (COO)
Qualitätszertifikate (COQ)
Kundensupport
Kontakt
Häufig gestellte Fragen
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Zertifikate (COA/COO)
Qualität & regulatorische Anforderungen
Rechner & Apps
Webinare
Zurück
Trypsin aus Rinderpankreas
CAS Number:
9002-07-7
EG-Nummer:
232-650-8
Products
Produktkategorie
proteases (7)
enzymes (1)
Marke
Sigma-Aldrich (8)
Biologische Quelle
Physikalische Form
Agentur
Gewebe
Chemische Zusammensetzung
Qualitätsstufe
Anwendung
Verfahren
Produkte filtern
Showing 1-8 of 8
Vergleichen
Product Number
Beschreibung
Preisangaben
T1426
Trypsin aus Rinderpankreas,
TPCK Treated, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥10,000 BAEE units/mg protein
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
T8003
Trypsin aus Rinderpankreas,
Type I, ~10,000 BAEE units/mg protein
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
T8658
Trypsin aus Rinderpankreas,
suitable for protein sequencing, lyophilized powder
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
T9201
Trypsin aus Rinderpankreas,
powder, ≥7,500 BAEE units/mg solid
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
T9935
Trypsin aus Rinderpankreas,
essentially salt-free, lyophilized powder, ≥9,000 BAEE units/mg protein, BioReagent, suitable for cell culture
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
T8802
Trypsin aus Rinderpankreas,
TPCK Treated, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥10,000 BAEE units/mg protein
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
T1005
Trypsin aus Rinderpankreas,
Type XI, lyophilized powder, ≥6,000 BAEE units/mg protein
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
T7309
Trypsin aus Rinderpankreas,
≥2,500 USP units/mg solid, meets USP testing specifications