Merck
HomeProdukteProteinbiologieProteinprobenvorbereitungAufreinigung von biotinylierten Proteinen
Aufreinigung von biotinylierten Proteinen
Biotinylierte Proteine und biotinylierte Antikörper werden häufig in der Grundlagenforschung und der Arzneimittelforschung eingesetzt. Für die Bindung, Isolierung und Aufreinigung von biotinylierten Proteinen und Antikörpern stehen verschiedene Affinitätschromatographieharze sowie vorgepackte Säulen und Platten zur Verfügung.  
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Agarose-Beads und Affinitätsgele
Agarose-Beads und Affinitätsgele ermöglichen die Aufreinigung von biotinylierten Proteinen und biotinylierten Antikörpern mit Hilfe von Streptavidin oder Avidin, die mit Agarose-Beads vernetzt sind. Sowohl Avidin als auch Streptavidin binden mit hoher Affinität an Biotin, obwohl Avidin eine hohe unspezifische Bindung aufweisen kann. In Extravidin® Agarose wird ein modifiziertes Avidin mit sehr hoher Affinität und Spezifität für Biotin eingesetzt. Diese Harze sind für die Aufreinigung im kleinen bis großen Maßstab geeignet und finden Verwendung bei der Säulenaufreinigung im Schwerkraftverfahren, der Zentrifugation bei niedriger Geschwindigkeit im Batch-Verfahren und der Niederdruckchromatographie. EZview™ Affinitätsgele enthalten einen roten Farbstoff, der es dem Benutzer ermöglicht, Pellet und Überstand leicht zu unterscheiden, was zu einem geringeren Proteinverlust während der Chargenaufreinigung führt.
Magnetische Beads
PureProteome™ Streptavidin-gekoppelte magnetische Beads bieten eine schnelle und reproduzierbare Möglichkeit zur Aufreinigung von Immunglobulinen aus komplexen Gemischen wie Serum, Plasma oder Zellkulturüberstandsproben. Biotinylierte Proteine und biotinylierte Antikörper werden mit Hilfe eines magnetischen Gestells oder einer Plattform aufgereinigt, um die Beads von Wasch- und Elutionsfraktionen zu trennen. Dieses Verfahren eignet sich für einen geringen Durchsatz unter Verwendung einzelner Mikrozentrifugenröhrchen oder für einen höheren Durchsatz unter Verwendung von 96-Well-Platten mit oder ohne Automatisierung. An Streptavidin gebundene magnetische Partikel können auch für die Aufreinigung von biotinylierten Proteinen und biotinylierten Antikörpern verwendet werden.
SigmaScreen™ Streptavidin-beschichtete Platten mit hoher Kapazität
SigmaScreen™ Streptavidin-beschichtete Platten mit hoher Kapazität nutzen eine proprietäre Beschichtungstechnologie, die eine wesentlich höhere Biotin-Bindungskapazität bietet als standardmäßige Streptavidin- oder ExtrAvidin-beschichtete Platten. Mit einer Bindungskapazität von > 300 pmol/Well (96-Well-Format) bzw. > 150 pmol/Well (384-Well-Format) ermöglichen diese Platten die Elution des eingefangenen Proteins für die Analyse nach dem Capture-Schritt mittels verschiedener Methoden wie MALDI, ICAT oder SDS-PAGE. SigmaScreen™ Streptavidin-beschichtete Hochkapazitätsplatten werden unter Einhaltung der ISO 9002 in unserer GMP-Anlage hergestellt und bieten eine hohe Konsistenz von Well zu Well und Platte zu Platte.
Cytiva™ Amersham Chromatographiesäulen und -medien
Eine Vielzahl von Cytiva™ Amersham Chromatographiesäulen und Medienharzen sind für die zuverlässige, hochauflösende Aufreinigung von biotinylierten Proteinen und Antikörpern in kleinem bis großem Maßstab erhältlich.
  • SpinTrap™ Säulen sind vorgepackte Einweg-Spinsäulen für die einfache Aufreinigung von biotinylierten Proteinen und biotinylierten Antikörpern im kleinen Maßstab.
  • HiTrap™ HP-Säulen sind mit Streptavidin-Sepharose™ Hochleistungsharzen für die routinemäßige, präparative Aufreinigung von Proteinen und Antikörpern vorgepackt.
  • MultiTrap™ 96-Well-Filterplatten bieten ein schnelles, zuverlässiges Format für die Aufreinigung von biotinylierten Proteinen und Antikörpern im kleinen Maßstab unter Verwendung von vorgepackten 96-Well-Filterplatten, die manuell oder mit Hilfe automatisierter Robotersysteme zentrifugiert oder vakuumfiltriert werden können.
  • Streptavidin Mag Sepharose™ Medien bestehen aus magnetischen Beads auf Sepharose™ Basis, welche die Anreicherung von Zielproteinen durch Immunpräzipitation oder Pulldown-Anwendungen vereinfachen und für die schnelle Aufreinigung und das Screening von biotinylierten Proteinen und biotinylierten Antikörpern aus Zellüberständen im kleinen Maßstab verwendet werden können.
  • Streptavidin Sepharose™ Hochleistungsharz ist auch separat für die Skalierung der Aufreinigung erhältlich.