Merck
Laborzentrifugation
Zentrifugen und Mikrozentrifugen werden in der Mikrobiologie, Gewebekultur, Molekularbiologie, PCR, Genomik, klinischen Anwendungen, Arzneimittelforschung und Proteomik eingesetzt. Sie werden abhängig von Rotationsgeschwindigkeit und g-Kraft, Anwendung, Probengröße, Durchsatz und Platzbedarf ausgewählt. Dafür stehen Modelle wie Tischgeräte mit geringem Durchsatz bis hin zu gekühlten Modellen mit hohem Volumen und hoher Geschwindigkeit zur Verfügung. Wir bieten eine Auswahl an Zentrifugen, Rotoren, Behältern und Adaptern, die Ihren Prozessanforderungen entsprechen.    
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Eppendorf® Zentrifugen
Das Eppendorf® Portfolio bietet ein umfassendes Angebot an Zentrifugen, darunter Mini- und Mikrozentrifugen, Kompaktzentrifugen und Hochleistungs-Tischzentrifugen mit und ohne Kühlfunktion, die Ihren täglichen Laboranforderungen entsprechen. Seit der Einführung ihrer ersten Zentrifuge im Jahr 1964 bietet die Marke Eppendorf® zahlreiche Zentrifugenmodelle an, wie zum Beispiel:
  • Centrifuge 5425 / 5425 R
  • MiniSpin®, MiniSpin® plus 
  • Centrifuge 5418 R 
  • Centrifuge 5430 / 5430 R 
  • Centrifuge 5702 / 5702 R / 5702 RH
  • Centrifuge 5810 / 5810 R
  • Centrifuge 5420 
  • Centrifuge 5427 
  • Centrifuge 5910 R 
  • Centrifuge 5920 R
Unabhängig davon, ob nur einige Röhrchen zentrifugiert werden müssen oder Ihre Arbeit zusätzliche Vielseitigkeit bei der Handhabung größerer Röhrchenvolumen oder Platten erfordert - das Eppendorf® Portfolio bietet die richtige Zentrifugenlösung für Sie.
BENCHMARK SCIENTIFIC-MINIZENTRIFUGEN
Die MyFuge™ Minizentrifuge ist eine Zentrifuge, die tatsächlich in Ihre Handfläche passt. Die MyFuge™ Minizentrifuge ist ideal für das schnelle Schleudern von Mikroröhrchen und PCR-Röhrchen und ist extrem leicht zu bedienen. Schließen Sie einfach den Deckel und der Rotor erreicht in kürzester Zeit 6.000 U/min.
Wenn Ihre Proben in Röhrchenstreifen vorliegen, können Sie mit der StripSpin™ 12 Minizentrifuge von Benchmark Zeit sparen. Sie ist die einzige Minizentrifuge, die für die Zentrifugation von PCR-Streifen mit 12 Positionen ausgelegt ist. Mit einer festen Drehzahl, die 2.000 x g erzeugt, ist diese Zentrifuge perfekt für schnelle Schleudervorgänge geeignet.
Wenn Sie Multiwell-Platten verwenden, ist die Benchmark Scientific C2000 PlateFuge™ Mikrozentrifuge die erste Zentrifuge im Miniformat mit einem Ausschwingrotor für Mikrotiterplatten. Durch Zentrifugieren der Platten vor der PCR wird sichergestellt, dass sich alle Reaktanten am Boden der Wells befinden, damit die richtige Konzentration und eine bessere Ausbeute erzielt werden. Trotz ihrer bemerkenswert geringen Stellfläche (9x10 Zoll) verfügt die PlateFuge™ Mikrozentrifuge über einen einzigartig gestalteten Ausschwingrotor, der 2 Mikrotiterplatten aufnehmen kann. Die leicht zugängliche Rotorkammer des C2000 enthält zwei Plattenträger, die in einem Winkel von 75° stehen. So können die Platten ohne Dichtungsbänder oder Kappen sicher eingesetzt werden.
Corning LSE™ Zentrifugen
  • Die Corning LSE™ Mini-Mikrozentrifuge ist ein Tischgerät, das mit einer festen Geschwindigkeit von 6.000 U/min (2.000 x g) arbeitet und für das schnelle Schleudern von Mikroproben konzipiert wurde. Das Gerät bietet ein Schnellwechselsystem, das den Einsatz von Werkzeugen für den Rotorwechsel überflüssig macht, und ein ergonomisches Design für eine komfortable Handhabung.
  • Die Corning LSE™ Hochgeschwindigkeits-Mikrozentrifuge verfügt über eine einfach zu bedienende, digitale Steuerungsschnittstelle und Hochgeschwindigkeitsleistung für schnelle Nukleinsäure- und Proteintrennungen. Mit zwei Kontrollreglern lassen sich Rotordrehzahl und Laufzeit präzise einstellen und die Parameter werden auf den leicht ablesbaren LED-Anzeigen angezeigt. Diese Mikrozentrifuge verfügt über einen bürstenlosen Antrieb und ein einzigartiges Luftkühlsystem, um die Geräuschentwicklung zu reduzieren und die Probenerwärmung auch bei längeren Laufzeiten mit maximaler Geschwindigkeit zu minimieren. Sie ermöglicht eine schnelle Beschleunigung auf eine Höchstgeschwindigkeit von 13.300 U/min/16.300 x g.
  • Die Corning LSE™ Kompaktzentrifuge ist eine platzsparende Zentrifuge, die ideal für den Einsatz in biowissenschaftlichen und industriellen Forschungslabors geeignet ist. Für diese Zentrifuge sind vier Winkelrotoren erhältlich, darunter ein innovativer Kombinationsrotor, der von Corning entwickelt wurde, um eine größere Vielseitigkeit zu ermöglichen. Dieser Mehrzweckrotor kann verschiedene Gefäßgrößen aufnehmen, darunter ein 5-ml-Mikrozentrifugenröhrchen sowie 15-ml- und 50-ml-Zentrifugenröhrchen mit rundem und konischem Boden.
Labnet-Zentrifugen
  • Labnet Mini-Mikrozentrifugen arbeiten mit einer festen Drehzahl von 6.000 U/min (x g) und wurden für das schnelle Schleudern von Mikroproben entwickelt. Die Bedienung wird durch ein Schnellwechselsystem für den Rotor und eine elektronische Bremse einfacher und bequemer. Sobald die Proben geladen sind und der Deckel geschlossen ist, beschleunigt der Rotor zügig auf 6.000 Umdrehungen pro Minute. Dieser Geschwindigkeitsbereich ist ideal, um kleine Tröpfchen für Mikrofiltrationen oder Basistrennungen auf den Boden der Röhrchen zu bringen.
  • Der Labnet Slide Spinner ist für das Trocknen von Microarray-Objektträgern vor dem Scannen konzipiert. Er trocknet zwei Objektträger in nur 10 Sekunden und bietet hochwertige Bildgebungs- und Screening-Ergebnisse. Die Objektträger werden in Kassetten eingelegt, die alle Flüssigkeiten auffangen, ohne zu spritzen. Die Kassetten sind wiederverwendbar.
  • Die Prism™ Minizentrifuge von Labnet ist kompakt und wirtschaftlich und ermöglicht die Ausstattung jedes Arbeitsplatzes mit einer "persönlichen" Zentrifuge. Die Prism™ Mini kann für eine Vielzahl molekularbiologischer Trennungen und schneller Spins verwendet werden. Die Zentrifuge wurde so konzipiert, dass sie extrem kompakt ist und über eine außergewöhnlich geringe Stellfläche verfügt.  
  • Der MPS 1000 Mini Plate-Spinner von Labnet ist die erste Zentrifuge, die speziell für die schnelle und einfache Zentrifugation von Proben in PCR-Platten oder Mikrotiterplatten entwickelt wurde.
  • Die Spectrafuge™ 16M ist die perfekte kompakte Hochgeschwindigkeits-Mikrozentrifuge. Mit einer maximalen Leistung von 16.000 x g ist sie ideal für DNA-Anwendungen geeignet.