Trockenfarbstoffe & zertifizierte Färbemittel
Für die mikroskopische Analyse in der Hämatologie, Zytologie, Histologie und Bakteriologie werden häufig Trockenfarbstoffe zum Ansetzen der Färbelösungen verwendet. Hochgradig konsistente und zuverlässige Farbstoffe und Färbemittel, die in Forschung und Klinik für die Zell- und Gewebefärbung verwendet werden, müssen unter strengen GMP-Auflagen hergestellt und darüber hinaus von Qualitätskontrollbehörden zertifiziert werden.
Wir bieten eine breite Palette von Farbstoffen und Färbemitteln für die Zell- und Gewebediagnostik an, die unabhängig auf ihre biologischen und medizinischen Leistungskriterien geprüft, von der BSC zertifiziert und CE-konform für In-vitro-Diagnostika sind. Die BSC sichert die Qualität der Farbstoffe durch unabhängige Prüfung nach entsprechend strengen chemischen und leistungsbezogenen Kriterien.
Wir bieten für unsere Gewebediagnostikprodukte einen fundierten fachlichen Support, der auf langer Erfahrung und der Expertise unserer internen Histopathologen basiert.
Products
Certistain®-Farbstoffe
Unsere Farbstoffe der Serie Certistain® erfüllen strenge Anforderungen an eine zuverlässige Färbequalität, einen gleichbleibend hohen Farbstoffgehalt, Chargenkonstanz und standardisierte chemische und physikalische Parameter. Jede Charge unserer Rohstoffe wird auf Basis strenger Spezifikationen chemisch analysiert und auf ihre Funktionaliät für die entsprechenden Anwendungen überprüft. Dadurch wird ein hoher Farbstoffgehalt und eine hohe Färbequalität sichergestellt. Außerdem sind alle Certistain®-Farbstoffe CE-konforme In-vitro-Diagnostika, die nach den Kriterien der US-Kommission für biologische Farbstoffe (BSC) entwickelt wurden.
HARLECO®-Färbemittel
Seit 1919 verleihen die Farbstoffe und Färbemittel der Marke HARLECO® Proben in herausragendem Maße Kontrast, Farbe und Klarheit. HARLECO®-Färbelösungen umfassen neben den klassischen Formulierungen auch viele neue und verbesserte Modifikationen, die aus unserer langjährigen Erfahrung entstanden sind. Mit einer breiten Produktpalette können wir die Anforderungen Ihres Labors in Bezug auf Routinearbeiten und viele Ihrer speziellen Anwendungen erfüllen. Hierzu gehören diagnostische Färbungen für Zytologie, Hämatologie, Mikrobiologie und Histopathologie. Zusätzlich zu den Färbelösungen bieten wir vollständige Produktlinien für die Probenvorbereitung, Puffer und einige der neuen Rezepturen für sicherere Fixiermittel und Probenhandhabung an.
Färbeautomat Midas® III-Plus
Der Färbeautomat Midas® III-Plus wurde für die Arbeit mit HARLECO®-Färbungen entwickelt und ist so flexibel, dass er sich an Ihre aktuellen Färbeprotokolle anpassen kann. Der Automat wurde für die mühelose Durchführung hämatologischer und bakteriologischer Routinefärbungen konzipiert. Da das Gerät vollständig programmierbar ist, können Sie Ihre bestehenden Färbemethoden duplizieren und konsistente Ergebnisse für Ihre peripheren Blut- und Knochenmarkausstriche sowie Ihre bakteriologischen Abstriche sicherstellen. In diesem System wird eine Eintauch-Färbetechnik (Dip Slide) eingesetzt, die eine gleichmäßige Färbung jeder Probe sicherstellt und den Färbemittelverbrauch um bis zu 50 % reduziert. Dieser Färbeautomat wird zu einem wichtigen Element Ihres Labors werden.
Zu den Schlüsselmerkmalen gehören:
- Geringe Stellfläche und geringer Wartungsaufwand
- Gleichmäßige Färbung von bis zu 30 Objektträgern oder Deckgläsern innerhalb von Minuten
- Mittlerer Durchsatz, Färbung von bis zu 1.000 Objektträgern pro Tag
- Automatischer elektronischer Selbsttest beim Einschalten
- Vielseitiger Färbeautomat mit 9 benutzerdefinierten Programmen, die jeweils bis zu 29 mögliche Verarbeitungsschritte umfassen
- Ideal für Wright-, Giemsa-, Wright-Giemsa-, Pappenheim-, Hemacolor® und Leishman-Färbungen von Blut- und Knochenmarkausstrichen
- Einfache Anwendung für Gram-, Kinyoun- und AFB-Färbungen
Manuelles Objektträger-Färbesystem
Mit dem HARLECO®-Färbegestell für Histologie, Zytologie und Hämatologie lassen sich manuelle Färbevorgänge noch komfortabler durchführen. Kein lästiges Reinigen von Coplin-Färbegläsern mehr. Das Gestell bietet 10 Färbepositionen mit Behältern und Deckeln zum Schutz der Färbemittel und Lösungen, wenn sie nicht in Gebrauch sind. Die Umstellung auf andere Färbeverfahren war noch nie so einfach und schnell. Das Gestell steht auf einer lösungsmittelbeständigen Tropfschale, um Flecken auf den Arbeitsflächen zu vermeiden. Jedes Gestell für die manuelle Färbung wird mit einem Objektträgerhalter geliefert, der bis zu 30 Objektträger aufnehmen kann.