Merck
HomeProdukteKlinik & DiagnostikCell MarqueCell Marque™ Nachweissysteme & Hilfsreagenzien
Cell Marque™ Nachweissysteme & Hilfsreagenzien
Flaschen in verschiedenen Größen mit Trilogy™ Vorbehandlungslösungen für die histopathologische Gewebeverarbeitung
Von Gewebevorbehandlungen bis hin zu Antikörperverdünnungsmitteln, Blockierserum und HRP-Polymeren bieten Cell Marque™ Hilfsreagenzien die zuverlässigste und konsistenteste Leistung, die anspruchsvolle Histopathologielabore mit hohem Durchsatz heute benötigen.
Unsere bekannten Marken umfassen Reagenzien, die für die klinische Standard-Immunhistochemie und histologische Färbemethoden von unseren internen, zertifizierten Histopathologen entwickelt und getestet wurden.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Trilogy™ Lösungen für die Gewebevorbehandlung
Trilogy™ ist die ultimative Vorbehandlungslösung für Ihr Labor. Im Gegensatz zu anderen EDTA-Lösungen ist Trilogy™ eine nahezu pH-neutrale Lösung, wodurch sie weniger schädlich für das Gewebe ist, aber dennoch die starken Demaskierungseigenschaften einer herkömmlichen EDTA-Lösung aufweist. Die revolutionäre Formel kombiniert Entparaffinierung, Rehydrierung und Demaskierung in einem einzigen einfachen Schritt! Trilogy™ ermöglicht eine Standardisierung des Vorbehandlungsverfahrens, was wiederum zu konsistenteren und zuverlässigeren Ergebnissen führt.
Declere Gewebevorbehandlung für die IHC
Declere kann immer dann verwendet werden, wenn eine immunhistochemische Färbung an formalinfixierten, in Paraffin eingebetteten Gewebeschnitten durchgeführt wird. Die Verwendung dieses Produkts unterstützt die Standardisierung des Vorbehandlungsverfahrens und führt so zu konsistenteren und zuverlässigeren Ergebnissen.
Entkalker für die Gewebeverarbeitung
Die Entkalkung ist für die lichtmikroskopische Untersuchung von hartem Gewebe in histologischen Routineverfahren erforderlich. Unsere EDTA-Formulierung auf Basis von OSTEOSOFT ist bestens für die Entkalkung von empfindlichen, kalziumhaltigen Geweben, wie z. B. Beckenkammbiopsien, geeignet. OSTEOSOFT wird nur einmal verwendet; für jedes Gewebe muss eine frische Lösung verwendet werden. Wir bieten eine weitere Variante, OSTEOMOLL, an, die für die Entkalkung von hartem Gewebe wie Zähnen und Knochen verwendet werden kann, da ihre Formulierung auf Formaldehyd und Essigsäure basiert. Während OSTEOSOFT die Antigenstrukturen im Gewebe erhält, sodass eine IHC-Analyse durchgeführt werden kann, wird OSTEOMOLL in Geweben verwendet, die nicht für die Antikörperanalyse bestimmt sind. Beide Entkalker können für klinisch-diagnostische Zwecke und in der Laborakkreditierung eingesetzt werden, da sie als IVD- und CE-Produkte zertifiziert und registriert sind.
Antikörper-Verdünnungsmittel für die Immunhistochemie
Wir bieten gebrauchsfertige Antikörperverdünnungsmittel an, die für die Verdünnung und Stabilisierung von polyklonalen und monoklonalen Antikörpern und für die Herstellung von Negativkontrollen in der Immunhistochemie bestimmt sind. Unser Produkt Diamond-Antikörperverdünner enthält Tris-Puffer (pH 7,3-7,7) mit 1 % BSA und < 0,1 % Natriumazid. Wir bieten auch Emerald an, ein auf PBS-Puffer basierendes Antikörperverdünnungsmittel, das ebenfalls zur Stabilisierung verdünnter Antikörper bei Lagerung zwischen 2-8 °C verwendet werden kann. Beide Produkte sind darauf ausgelegt, die unspezifische Reaktion, die durch den Antikörper verursacht werden kann, zu minimieren und die spezifische Antigen-Antikörper-Bindung zu fördern.
HiDef Detection™ HRP-Polymersystem
Das HiDef Detection™ Polymersystem ist ein Visualisierungssystem, das gebrauchsfertig für immunhistochemische Protokolle verwendbar ist. In diesem zweistufigen System wird eine indirekte Methode verwendet, die in einem Antikörper-Enzym-Komplex resultiert, in dem sowohl Maus- als auch Kaninchen-Primärantikörper nachgewiesen werden. Die resultierende chromogene Reaktion kann mit HRP-kompatiblen Chromogenen lichtmikroskopisch sichtbar gemacht werden. Das System ist biotinfrei und eliminiert unspezifische Färbungen, die durch endogenes Biotin entstehen können. Dieses Visualisierungssystem besteht aus zwei Nachweisreagenzien und basiert auf der sequentiellen Anwendung von HiDef Detection™ Amplifier (Maus und Kaninchen) gefolgt von HiDef Detection™ HRP Polymer Detector, wodurch der Nachweis von niedrig exprimierenden Antigenen verstärkt wird. Dieses Nachweissystem ist sowohl mit manuellen als auch mit offenen automatischen Färbeplattformen kompatibel.
HiDef Detection™ Alk Phos Polymersystem
Wir bieten das HiDef Detection™ Alk Phos Maus/Kaninchen-Polymersystem an, ein extrem empfindliches Kit für den immunenzymatischen Nachweis. Der Kit ist ein indirektes, biotinfreies Polymer-Nachweiskit für den Nachweis von Maus-IgG, Maus-IgM und Kaninchen-Primärantikörpern. Dadurch wird eine unspezifische Färbung durch endogene Avidin-Biotin-Aktivität eliminiert.
DAB-Puffertabletten
DAB-Puffertabletten werden für die Herstellung einer DAB-Chromogenlösung eingesetzt, die für den Nachweis von Peroxidasereaktionen in der Immunhistochemie benötigt wird. 3,3′-Diaminobenzidin (DAB) ist ein Peroxidasesubstrat, das ein braun gefärbtes, in Alkohol unlösliches Produkt erzeugt. Das Peroxidase-Chromogen dient zur Visualisierung antigener Strukturen in Kryostat- und Paraffinschnitten in der Immunhistochemie und wird in nicht wässrigen Proben eingesetzt. Das Reagenz ist ausreichend für 50 Färbevorgänge. Die Lösung ist als IVD- und CE-Produkt registriert.
IHC-Waschpuffer Plus TWEEN 20
Wir bieten TBS- und PBS-Waschpuffer mit TWEEN 20 für die Immunhistochemie an. Hierbei handelt es sich um 20-fach konzentrierte Lösungen, die zum Abspülen von Reagenzien von Objektträgern und als Medium für die kurzfristige Lagerung von immunhistochemischen Proben verwendet werden.
Universal Negative Control Serum
Das Universal Negative Control Serum wird als Reagenz in IHC-Assays verwendet, bei denen sowohl Maus- als auch Kaninchen-Primärantikörper eine antigenspezifische Erkennung und Bindung bewirken. Diese Reagenzien helfen bei der Identifizierung von Zellen, Geweben oder Gewebebestandteilen, die unspezifisch Antikörper binden können und dadurch die Auswertung erleichtern.