Merck
HomeProdukteKlinik & DiagnostikBlutgruppenbestimmungFertigreagenzien zur Blutgruppenbestimmung
Fertigreagenzien zur Blutgruppenbestimmung
Tropfflaschen mit Bioscot<sup>®</sup> Fertigreagenzien zur Blutgruppenbestimmung
Fertigreagenzien
Millipore® Blutgruppenbestimmungsreagenzien werden aus humanen oder murinen monoklonalen Antikörpern hergestellt und in Verdünnungsmitteln mit niedrigem Proteingehalt formuliert. Diese monoklonalen Reagenzien bieten zahlreiche Vorteile gegenüber Produkten auf polyklonaler Basis.
  • Hochspezifisch – kein Risiko einer Kontamination der Antikörper
  • Konsistenz über alle Chargen hinweg
  • Geringes Biogefährdungsrisiko
  • IgM-Antikörper ermöglichen die direkte Agglutination, reagieren ohne Notwendigkeit für einen indirekten Antiglobulintest und können zum Typisieren von Zellen mit einem positiven direkten Antiglobulintest eingesetzt werden.
Unser Angebot umfasst ein großes Portfolio an Fertigreagenzien, die den Anforderungen der EU-Richtlinie 98/79/EG entsprechen. Diese Reagenzien sind in einer Vielzahl kommerzieller Optionen erhältlich, einschließlich als Bulkware, Reagenzien zu Forschungszwecken, BIOSCOT® Vials mit CE-Kennzeichnung oder ungekennzeichnete Vials.
Wir verfügen über langjährige Erfahrung im Zusammenhang mit der Unterstützung unserer Kunden bei der Registrierung von Produkten in anderen Ländern. Unabhängig davon, ob Ihr Produkt die Marke Millipore® trägt oder Ihre eigene Handelsaufmachung – wir unterstützen Sie bei der Produktregistrierung.
BIOSCOT® Reagenzien mit Kennzeichnung sind nicht in allen Regionen erhältlich.
Die Formate Bulk-Reagens, Reagens für Forschungszwecke und ungekennzeichnetes Vial weisen die gleiche Reaktivität und die gleichen Eigenschaften auf wie unsere BIOSCOT® Reagenzien mit CE-Kennzeichen. Die Formate Bulk-Reagens und ungekennzeichnetes Vial sind für die weitere Verarbeitung oder nichtdiagnostische Zwecke bestimmt. Reagenzien mit Kennzeichnung für Forschungszwecke sind nicht für Anwendungen im Bereich der klinischen Diagnostik bestimmt. Lesen Sie unsere Reagenzienbroschüre
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Weitere Informationsquellen
Monoklonale Antik&ouml;rper zur Blutgruppenbestimmung
Video: Monoklonale Antikörper zur Blutgruppenbestimmung
Entdecken Sie unser vielfältiges Angebot monoklonaler Antikörper, ob in Form standardisierter Zwischenprodukte, für die Weiterverarbeitung (FFMU), als Bulk-Fertigreagenzien oder Antikörper und Reagenzien für Forschungszwecke.
Jetzt ansehen
Fallstudie OEM-Blutgruppenbestimmung
Fallstudie: OEM-Blutgruppenbestimmung
Den eigenen Marktanteil durch Auswahl des richtigen OEM-Partners steigern – Ausgangslage des OEM-Projekts: Ein Unternehmen im Bereich der Blutgruppenbestimmung wollte sein Portfolio an Plattform-Assays für die Blutgruppenbestimmung erweitern, um den Markt weiter zu erschließen...
Studie lesen