Merck
HomeProdukteChemie & BiochemikalienKatalysatorenKatalysatoren für die C-H-Aktivierung
Katalysatoren für die C-H-Aktivierung
Die metallkatalysierte C-H-Funktionalisierung ist ein effektiver Ansatz für die Aktivierung von Kohlenstoff-Wasserstoff-Bindungen. In dieser Methode wird ein Übergangsmetall als Katalysator für die C-H-Aktivierung verwendet, um die C-H-Bindung zu spalten und ein Kohlenstoff-, Stickstoff- oder Sauerstoffmolekül anzulagern. Durch die Fähigkeit zur selektiven Funktionalisierung von C-H-Bindungen komplexer Moleküle wird der organische Syntheseprozess rationalisiert, da Vorfunktionalisierungsschritte entfallen. Darüber hinaus stellt die zuverlässige und planbare Umwandlung einer C-H- in eine C-C-, C-N-, C-O- oder C-X-Bindung auf selektive und kontrollierte Weise aufgrund der Abfallreduzierung eine nachhaltige Alternative bei verschiedensten synthetischen Umwandlungen dar. Die C-H-Aktivierung erweitert nicht nur die Anzahl der Stellen, die als Ziel in einem bestimmten Molekül gesetzt werden können, wodurch sich die Möglichkeiten für die Ausarbeitung komplexerer Produkte vervielfachen, sondern ermöglicht es auch, völlig unterschiedliche Arten chemischer Bindungen, oft mit hoher Chemoselektivität, als Ziel zu setzen.  
Wir unterstützen Ihre bahnbrechenden Ideen zur Synthese mit einem beispiellosen Portfolio aus Katalysatoren für die C-H-Aktivierung und Hilfs- und Oxidationsmitteln für die Aktivierung von inerten und ubiquitären C-H-Bindungen. Wir bieten weit verbreitete, nachhaltige Metalle wie Kobalt, Kupfer, Gold, Iridium, Eisen, Nickel, Palladium, Rhodium, Ruthenium, Silber und Titankatalysatoren mit einzigartiger Reaktivität/Selektivität, um Ihren Anforderungen an die C-H-Aktivierung zu entsprechen.  Erfahren Sie im C-H Functionalization Guide mehr über unsere fortschrittlichen Katalysatormaterialien. 