Rinderserumalbumin (BSA-Protein)
Rinderserumalbumin (BSA) ist ein monomeres Protein mit einer Molekülmasse von 66,5 kDa, das aus einer Einzelkette von Aminosäuren besteht und im Blut von Rindern vorkommt. BSA ist ein Hauptbestandteil von Blutplasma und wird in der Leber erzeugt.
BSA wird in Laboren verbreitet als Zusatz zu biochemischen und Gewebekulturmedien verwendet. Das Protein stabilisiert das extrazelluläre Flüssigkeitsvolumen und dient als Träger für kleine Moleküle wie Steroide, Fettsäuren und Schilddrüsenhormone. BSA wird auch in verschiedenen Forschungs- und industriellen Anwendungen eingesetzt, einschließlich Wirkstoffentwicklung, Proteinaufreinigung und Lebensmittelverarbeitung. Es ist nichttoxisch und nichtantigen, weshalb es bei Menschen und anderen Tiere keine Immunantwort auslösen sollte. Daher wird es allgemein als sicher für die Verwendung in Forschungs- und industriellen Anwendungen erachtet.
Wir haben zahlreiche BSA-Produkte im Angebot, die für verschiedene Anwendungen wie Zellkultur, IHC, ELISA, Durchflusszytometrie und weitere verwendet und in Peer-Reviewed-Artikeln publiziert wurden. Unsere BSA-Produkte eignen sich sowohl für Forschungs- als auch Herstellungszwecke.
Products
BSA als Proteinstandard verwenden
BSA wird verbreitet als Proteinstandard für Quantifizierungsanwendungen wie Bestimmen der Gesamtmenge von Protein in Plasmaproben eingesetzt. Es wird auch häufig als Referenzstandard für Protein-Assays eingesetzt, da BSA leicht zugänglich, leicht aufzureinigen und besonders stabil ist sowie keine enzymatische Aktivität besitzt.
BSA-Fraktionierungsmethoden
BSA kann durch kalte Ethanol-Fraktionierung oder Hitzeschock-Fraktionierung aufgereinigt werden. Wir bieten durch kalte Ethanol-Fraktionierung und Hitzeschock-Fraktionierung aufgereinigtes BSA in verschiedenen Formen, einschließlich als lyophilisiertes Pulver oder als Flüssiglösungen mit verschiedenen Konzentrationen. Aufgereinigtes BSA wird verbreitet in Zell- und Gewebekulturen, Western Blot, Immunblotting, als Trägerprotein und als Blockierungsmittel in Immunassays wie ELISA eingesetzt, um die nichtspezifische Bindung von Antikörpern oder anderen Proteinen zu unterbinden. Es kann außerdem Enzyme und andere Proteine in Lösung stabilisieren und dient als Proteinzusatz in Zellkulturmedien für einen verbesserten Nährwert. Außerdem wird aufgereinigtes BSA zu Antikörperlösungen zugegeben, um ihre Stabilität und Langlebigkeit zu verbessern.
Rinderserumalbumin Fraktion V
Rinderserumalbumin Fraktion V (BSA-FV) ist eine hochgradig aufgereinigte Form von BSA. Sie weist eine hohe Reinheit auf, in der Regel mehr als 98 %, und enthält keine nachweisbaren Mengen anderer Proteine oder Verunreinigungen. BSA-FV wird zum Stabilisieren von aufgereinigten Enzymen und als Stellenblockierungsreagens in ELISA-Techniken eingesetzt.
Probumin® Rinderserumalbumine
Probumin® BSA ist ein hochgradig aufgereinigtes BSA und in verschiedenen Qualitäten erhältlich, einschließlich kristallisiert, Reagens, mikrobiologisch, Life Science und Diagnose, abhängig von der vorgesehenen Anwendung.
Weitere Produktinformationen
- Albumin from Bovine Serum
Bovine serum albumin (BSA) structure, molecular weight, function, solubility, how BSA is made, purification methods, applications and purchasing.
- HPLC-Analyse von Rinderserumalbumin (BSA)
HPLC-Analyse von Rinderserumalbumin (BSA) mittels Zenix® SEC-300 versus SRT® SEC-300, Einfluss der Partikelgröße auf die Auflösung
- Albumin in Cell Culture
This page segues to comprehensive insights on how serum albumin and other important cell culture components affect the performance of serum-free cell culture systems used for biomanufacturing heterologous proteins including monoclonal antibodies. The page introduces the in vitro chemistry and biochemistry of albumin. These insights may also be applied to ex vivo and tissue engineering applications.