Merck
MAK471
Sigma-Aldrich
Urea Assay Kit III
sufficient for 100 colorimetric tests
Sinónimos:
Urea Quantification Kit
Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.84
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nivel de calidad
aplicaciones
food and beverages
método de detección
colorimetric
enfermedades relevantes
diabetes; renal disease; gastrointestinal diseases; endocrinological disorders; genitourinary disorders; cardiovascular diseases; orthopedic diseases
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Urea is the major end product of protein catabolism in animals. Urea is primarily produced in the liver and secreted by the kidneys. It is the primary vehicle for removal of toxic ammonia from the body. Urea determination is useful in assessing kidney function. In general, increased urea levels are associated with nephritis, renal ischemia, urinary tract obstruction, and certain extrarenal diseases (e.g., congestive heart failure, liver diseases, and diabetes). Decreased levels often indicate acute hepatic insufficiency but may also result from over vigorous parenteral fluid therapy.
Características y beneficios
  • The linear detection range of the kit is 50 to 1000 µM urea in the 96-well plate assay
  • Compatible with high-throughput handling systems.
  • Simple procedure involves adding a single working reagent, and reading the absorbance after 30 minutes. Room temperature assay. No 37 °C heater is needed.
Idoneidad
The kit is suitable for detection of urea in biological samples such as plasma, serum, urine, bronchoalveolar lavage (BAL), and food/beverage samples such as milk.
Principio
The Urea Assay Kit III is designed to directly measure urea in biological samples. In this assay, urease converts urea to ammonia and carbon dioxide. NADH is then converted to NAD+ in the presence of ammonia, α-ketoglutarate, and glutamate dehydrogenase. The decrease in optical density at 340 nm is directly proportional to the urea concentration in the sample.
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Documentos section.
Si necesita más asistencia, póngase en contacto con Atención al cliente
¿Ya tiene este producto?
Encuentre la documentación para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.
Visite la Librería de documentos
Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.
Póngase en contacto con el Servicio técnico