Merck
侧向层析滤膜
切掉快速侧向层析检测试纸条的示意图
我们的适用型产品具有高质量和一致性,为您的IVD研发制造的每一步骤提供所需文档,从而加速上市时间。
Hi-Flow™ Plus滤膜和SureWick®偶联垫、样品垫及吸附垫为您的侧向流分析提供完整的解决方案。
相关产品文献
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Hi-Flow™ Plus滤膜卡
我们可提供材料、组件和定制服务,包括有助于您进行快速诊断测试的滤膜卡。滤膜卡的组件易于使用,无需花费额外的时间和资源来进行组装,可简化了制造设计过程和生产。这些滤膜卡与我们高质量的Hi-Flow™ Plus滤膜以高度精确的方式进行组装,可在测试过程中保持产品性能的一致性。
Hi-Flow™ Plus滤膜卡示意图,展示了3种可选的标准规格
Hi-Flow™ Plus滤膜卡标准规格
快速医护点(RPOC)进行侧向层析使用的样品垫、吸附垫和偶联垫等SureWick®吸收垫材料的轧辊
侧向层析检测用的SureWick®吸收垫材料
SureWick®吸收垫材料
SureWick®吸收垫材料常用作侧向层析的样品垫、吸附垫和偶联垫。100%纯纤维素纤维样品垫和吸水垫不含干扰测定性能的粘合剂或胶水玻璃纤维偶联垫具有较低的溶出物和良好的一致性
以上产品具有各种规格和形式(片状、条状和卷状),可满足您的独特应用需求。我们库存中备有常用规格的片状、条状和卷状产品,还可根据您的装置和生产要求定制产品。
IVD侧向流免疫测定发展的完整解决方案
发现从概念到临床的合作价值与洞悉IVD市场的合作伙伴一起,简化免疫测定的开发和制造。我们拥有丰富的侧向层析方案开发知识和深入的产品开发和制造经验以及IVD行业合作伙伴支持。
更多内容请参见我们的指南“快速侧向层析试纸条 – 产品开发考量”以及本页面相关链接。
与我们在开发初期就进行合作可获取原材料,确保您从研发到商业化顺利高效衔接。
我们提供:
  • 产品选择帮助
  • 降低风险支持
  • 清晰的质量和供应链指南
  • 可靠透明的全球供应链
  • 前瞻性预测
  • 高质量文档
  • 监管洞察
OEM和定制IVD开发和生产服务