Merck
还原剂
还原剂和氧化剂的功能图示
我们可针对您的小分子研究有机合成还原反应方法,提供适宜的还原剂。此类产品的部分亮点包括:
Birch还原
Birch还原法将芳烃转化为1,4-环己二烯。以往Birch还原并不适用于大规模反应。但2019年已有报道Baran基团修饰可用于扩大化反应。
Clemmensen还原
Clemmensen还原可通过脱氧将醛或酮转化为亚甲基。虽然原始反应通常需要在强酸性条件下进行,但Yamamura及其同事进一步开发了一种在较温和条件下进行反应的技术。
Corey–Bakshi–Shibata还原
Corey-Bakshi-Shibata(CBS)还原法可将酮对映体选择性还原为醇。CBS还原经证是一种合成天然产物的重要工具,可用于药物开发。
Luche还原
Luche还原是将α,β-不饱和羰基(烯酮)向烯丙基醇转化的过程。该反应允许在醛存在下对酮进行选择性还原。
Meerwein–Ponndorf–Verley还原
Meerwein–Ponndor–Verley还原法可将醛或酮转化为醇。这种还原具有高度选择性,仅作用于醛和酮,而不会与其他官能团发生反应。
Midland Alpine–Borane®还原
Midland Alpine–Borane® 还原可使用Alpine–Borane® 试剂对各种前手性酮进行不对称还原。Alpine–Borane® 是一种手性还原剂,由(+)-α-蒎烯经硼氢化反应合成。
Staudinger还原
Staudinger还原法可通过两步合成将叠氮化物转化为胺。这种快速、高产率的反应在合成反应工具箱中具有重要价值。
Wolff–Kishner还原
Wolff–Kishner还原可在高度碱性的条件下将醛和酮转化为烷烃。多年来,研究人员对该反应进行了许多修饰以使条件更加温和,例如,Huang Minlon修饰或Caglioti反应。