Lisis y extracción de proteínas
Cuando se purifican las proteínas para estudios funcionales o estructurales, o para procesamiento preparativo y producción, el primer paso es romper las células o el tejido para tener acceso a las proteínas específicas. La lisis celular y la solubilización de proteínas son fundamentales para un análisis eficaz y un procesamiento eficiente. El método de extracción puede ser enzimático, químico, mecánico o una combinación.
Categorías destacadas
Kits de extracción de proteínas, tampones de lisis celular y reactivos para la solubilización de proteínas de cultivos bacterianos, de levaduras e insectos, así como de cultivos celulares de plantas y mamíferos y muestras de tejidos.
Inhibidores de proteasas y fosfatasas y combinados para evitar la proteólisis y la defosforilación de proteínas, y para preservar el estado activo de las proteínas durante la lisis celular, la extracción de proteínas y la preparación de las muestras.
Descubra proteínas con precisión: explore kits para fraccionamiento subcelular, enriquecimiento de proteínas y extracción a través de diversos tipos de muestras en la investigación proteómica.
Descubra detergentes biológicos versátiles, tensioactivos para lisis, electroforesis, WB, transfección y aplicaciones experimentales. Disponibilidad de opciones compatibles con REACH.
Se dispone de numerosos métodos para romper las células y preparar su contenido para el análisis. En general, se emplean métodos suaves cuando la muestra consiste en células cultivadas fácilmente lisadas o células sanguíneas, mientras que se utilizan métodos más vigorosos para la ruptura de células vegetales o bacterianas más robustas, o de células de mamífero incluidas en tejido conjuntivo.
- Lisis con detergente: Lisis con detergente: La lisis con detergente es un método suave que puede utilizarse para las células de mamíferos, las células bacterianas, las levaduras y las plantas. Las suspensiones celulares se centrifugan suavemente y se vuelven a suspender en una disolución de lisis con detergentes que actúan rompiendo la membrana celular. Las membranas se solubilizan, lisando las células y liberando su contenido. Es posible que sea necesario retirar los detergentes más adelante si interfieren en el análisis o la producción.
- Lisis por congelación-descongelación: Este método es aplicable a las suspensiones de células de mamífero o células bacterianas. La suspensión celular se congela rápidamente utilizando nitrógeno líquido. La muestra se descongela después y se vuelve a suspender mediante pipeteo o agitación suave en tampón de lisis, repitiendo el proceso varias veces. Entre los ciclos la muestra se centrífuga y el sobrenadante que contiene la proteína soluble se conserva.
- Choque osmótico: Éste es un método muy suave que puede ser suficiente para la lisis de células bacterianas o de mamífero suspendidas sin la utilización de un detergente. El método, a menudo combinado con la ruptura mecánica, se basa en modificar la osmolaridad del medio, de muy osmótico a poco osmótico, y es idóneo para aplicaciones en las cuales el lisado va a fraccionarse posteriormente en los componentes subcelulares.
- Ultrasonidos: Este método de extracción de proteínas se aplica más a menudo a las suspensiones celulares. Las células se rompen mediante ondas sonoras de alta frecuencia a través de una sonda insertada en la muestra. Las ondas sonoras generan una región de baja presión, lo que causa la ruptura de las membranas celulares.
- Métodos mecánicos: Las proteínas pueden extraerse de las células y los tejidos utilizando varias medidas toscas pero eficaces de «trituración y molienda». Por ejemplo, las membranas celulares pueden romperse por fuerzas mecánicas líquidas utilizando homogeneización Dounce o Potter-Elvehjem Los tejidos pueden ser homogeneizados cortándolos o picándolos en una disolución tampón fría utilizando un mezclador Waring o un homogeneizador Polytron®. Los tejidos o las células pueden congelarse en nitrógeno líquido y molerse hasta un polvo fino utilizando un mortero y un almirez con alúmina o arena. La agitación rápida de las células con microesferas de vidrio finas rompe las paredes celulares. Esto es eficaz para la mayoría de las bacterias gramnegativas y grampositivas.
- Digestión enzimática: Digestión enzimática: Los métodos enzimáticos se utilizan a menudo cuando se quieren extraer proteínas de bacterias, levaduras o células eucariotas incluidas en tejidos fibrosos donde las membranas celulares están rodeadas por una estructura protectora robusta. Las enzimas de lisis celular, o cócteles como Lysozyme, Mutanolysin, MetaPolyzyme, Lysonase y Pronase, pueden utilizarse en combinación con enzimas de digestión tisular (colagenasa, condroitinasa, hialuronidasa) para disolver o desorganizar las paredes celulares, los revestimientos, las cápsulas, las cápsides u otras estructuras que no se rompen con facilidad sólo por medios mecánicos. La digestión enzimática puede ir seguida de homogenización, tratamiento con ultrasonidos o agitación vigorosa en Vórtex en un tampón para lisis.
Además, dado que tras la ruptura celular pueden liberarse proteasas y fosfatasas endógenas y degradar la molécula diana, la muestra debe protegerse durante la ruptura celular y la subsiguiente purificación utilizando inhibidores de proteasas y de fosfatasas para evitar la pérdida incontrolada de la diana.
En nuestro buscador de documentos encontrará las fichas técnicas, los certificados y la documentación técnica.
Artículos relacionados
- This page lists nine frequently asked questions and answers about Benzonase® Nuclease.
- This page describes protein precipitation as an optional step in sample preparation for 2-D electrophoresis with Cytiva products.
- Enzymes provide a non-mechanical method for cell lysis and protoplast preparation. It may seem like a simple process to throw in your enzyme, stick your tube in the water-bath and walk away, but what is actually going on in that process?
- This article shows the use of BugBuster® and Benzonase® as protein purification tools to extract recombinant proteins from E. coli and to reduce the viscosity of the extract.
- The combination of BugBuster® and Lysonase™ reagents greatly enhances the release of soluble proteins from Gram-positive bacteria.
- Ver todo (20)
Protocolos relacionados
- Protocol for sample preparation for cell lysis and efficient protein extraction from cultured tissues and cells for subsequent Western blotting.
- TRI Reagent is a single-step RNA isolation reagent that allows simultaneous isolation of DNA, RNA and protein. This protocol outlines sample prep as well as extraction of the various samples and troubleshooting.
- How to isolate proteins from inclusion bodies using Cytiva products.
- Detergents can interfere with the labeling efficiency of the extracted proteins. Therefore, a procedure that does not include the use of detergents should be used for the preparation of nuclear proteins.
- Liberase™ TM Research Grade Protocol & Troubleshooting
- Ver todo (13)
Encuentre más artículos y protocolos
Cómo podemos ayudarle
Si tiene alguna pregunta, envíe una solicitud de atención al cliente
o hable con nuestro equipo de atención al cliente:
envíe un correo electrónico a custserv@sial.com