A4611
AMPK (α1/β2/γ1), active, His tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
AMPKG, MGC33776, MGC57364, MGC61468, MGC8666, PRKAA1, PRKAB2, PRKAG1
About This Item
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Niveau de qualité
Gamme de produits
PRECISIO® Kinase
Essai
≥70% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Activité spécifique
297-401 nmol/min·mg
Poids mol.
A1 subunit ~68 kDa
B2 subunit ~36 kDa
G1 subunit ~40 kDa
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... PRKAA1(5562) , PRKAB2(5565) , PRKAG1(5571)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
We present an article about how proliferating cells require the biosynthesis of structural components for biomass production and for genomic replication.