Principaux documents
R590223
2-CHLORO-N-(1,3-DIOXO-2,3-DIHYDRO-1H-ISOINDOL-5-YL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H7ClN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.632
Numéro MDL:
Autres remarques