Principaux documents
GF70360488
Aluminum
lump, 10 mm max. lump size, weight 20 g, high purity 99.999%
Synonyme(s) :
AL006100
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Al
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
26.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141702
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
99.999%
Forme
lumps
Température d'inflammation spontanée
1400 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 703-604-88
Résistivité
2.6548 μΩ-cm
Poids
20 g
Taille max. des fragments
10 mm
pb
2460 °C (lit.)
Pf
660.37 °C (lit.)
Densité
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Al]
InChI
1S/Al
Clé InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable