Membranas de fluxo lateral
Acelere o tempo necessário para a introdução de produtos no mercado com produtos adequados para uso, que oferecem a qualidade, consistência e documentação necessárias para cada etapa de desenvolvimento do seu IVD e necessidades de fabricação.
As membranas Hi-Flow™ Plus e os “pads” para conjugados, amostra e absorventes SureWick® fornecem uma solução completa para seus ensaios de fluxo lateral.
Literatura de produtos relacionados
Products
Cartões de membrana Hi-Flow™ Plus
Oferecemos materiais, componentes e serviços personalizados, inclusive cartões de membrana para suas aplicações de teste rápido para diagnóstico. Os cartões de membrana oferecem um subconjunto fácil de usar para eliminar a necessidade de alocar tempo e recursos para a montagem dos cartões, reduzindo e simplificando, assim, o processo de design da fabricação e a produção. Usando nossas membranas de alta qualidade Hi-Flow™ Plus, esses cartões são montados de uma maneira extremamente precisa para que o desempenho do produto seja consistente no seu teste.
Dimensões padrão dos cartões de membrana Hi-Flow™ Plus
Materiais dos “pads” SureWick® para ensaios de fluxo lateral
Materiais de “pads” SureWick®
Os materiais de “pads” SureWick® são usados em ensaios de fluxo lateral como “pads” para amostra, absorventes e conjugados. Os “pads” de amostra e absorventes são 100% de fibra de celulose pura não têm ligantes ou colas que interferem no desempenho do ensaio. Os “pads” para conjugados são de fibra de vidro e têm baixos níveis de extraíveis e consistência excelente.
Esses produtos estão disponíveis em diversas opções de tamanho e formato (folhas, tiras e rolos) para se adaptar à sua aplicação única. Temos tamanhos comuns de folhas, tiras e rolos cortados longitudinalmente no estoque, e podemos personalizar esses produtos para atender aos requisitos dimensionais do seu dispositivo e processo de fabricação.
Soluções completas para desenvolvimento de imunoensaios de fluxo lateral para diagnóstico in vitro
Descubra o valor da parceria desde a concepção até a clínica. Simplifique o desenvolvimento e a fabricação de imunoensaios com um parceiro que entende o mercado de diagnóstico in vitro (IVD). Temos amplo conhecimento na área de desenvolvimento de ensaios de fluxo lateral, com base em experiência aprofundada no desenvolvimento e fabricação de produtos, e contamos com o apoio de parcerias no setor de IVD.
Saiba mais em nosso guia, “Rapid Lateral Flow Test Strips – Considerations for Product Development” e nos links de apoio nesta página.
Formar uma parceria conosco no início do desenvolvimento para fornecimento de matérias-primas, ajuda a garantir uma trajetória fácil e eficiente desde a P&D até a comercialização.
Oferecemos:
- Assistência na escolha de produtos
- Suporte para mitigação de riscos
- Diretrizes claras de qualidade e cadeia de suprimentos
- Uma cadeia mundial de suprimentos confiável e transparente
- Previsões proativas
- Documentação superior
- Conhecimentos sobre aspectos regulatórios
Serviços de desenvolvimento e fabricação de IVD personalizados e equipamentos pré-fabricados (OEM)