Merck
Página inicialProdutosSistemas de purificação de água para laboratórioAcessórios para sistemas de purificação de água para laboratório Milli-Q®
Acessórios para sistemas de purificação de água para laboratório Milli-Q®
Pedal combinado com sistema de água ultrapura Milli-Q®
Para garantir condições ideais de economia de espaço, de segurança e sanitárias da sua solução de purificação de água, oferecemos diversos acessórios para apoiar as necessidades específicas e o ambiente do seu laboratório.
Desde opções de instalação que economizam espaço valioso na bancada a sensores que monitoram derramamento e nosso pedal indispensável, que proporciona conveniência insubstituível ao seu dia de trabalho. Adapte aos seus requisitos específicos com acessórios da lista abaixo, organizados da seguinte maneira:
  • Instalação – Encontre a melhor configuração para o seu espaço
  • Segurança – Detecte vazamentos e garanta o abastecimento de água ininterrupto
  • Higienização – Proteja o seu sistema e a qualidade da água
  • Qualidade – Monitore parâmetros de pureza
  • Conveniência – Para um dia mais produtivo
Higienização UV: Proteção para água pura armazenada
Quando se armazena água purificada, a proliferação de bactérias é uma preocupação constante. O módulo de higienização automática (ASM) irradia regularmente as paredes internas do seu tanque de armazenamento com uma lâmpada UV bactericida para impedir o crescimento bacteriano e formação de biofilme. Apenas 10 minutos de exposição à radiação UV diária são suficientes para eliminar a necessidade de higienização química regular.
  • Exposição automática à radiação UV reduz os níveis de bactérias
  • Elimina ou limita significativamente a necessidade de higienização química
  • O recurso opcional de detecção de água protege o laboratório de vazamentos de água
Para sistemas centrais de água, uma lâmpada UV também pode ser posicionada no circuito de distribuição para irradiar a água circulante antes de ela ser alimentada para os instrumentos e equipamentos, ou antes de retornar para o reservatório.
Recursos de produtos relacionados
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Sensores de água: Detectam derramamentos e evitam danos
Sensores de água reduzem bastante o risco de inundação e danos ao laboratório ou outros instrumentos. Sensores podem ser instalados onde for mais conveniente para o laboratório, geralmente no chão ou na bancada. Na improvável eventualidade de um vazamento, o sensor de água detectará a presença de água e fechará automaticamente o acesso da água de abastecimento, seja no sistema ou no suprimento de água principal.
Pedal: Conveniência do fornecimento de água sem necessidade de manuseio
Tenha um dia mais produtivo com um pedal para seu sistema de purificação de água. Quando conectado a um dispensador de água ultrapura Q-POD® ou dispensador de água pura E-POD®, o pedal lhe permite controlar remotamente o fornecimento de água com um simples toque do pé.
  • Economiza tempo quando se repete dispensações do mesmo volume.
  • É compatível com protocolos laboratoriais higiênicos, pois os usuários não precisam tocar no sistema para acessar a água.
  • Um cabo de 3 m oferece ampla flexibilidade para posicionar o pedal de acordo com as limitações espaciais do seu laboratório.
Destaques