Merck
Página inicialProdutosBiologia de proteínasPreparo de amostras proteicasReagentes e intensificadores para lise de células inteiras
Reagentes e intensificadores para lise de células inteiras
O isolamento e a purificação de proteínas requerem o rompimento das células ou amostras de tecidos e a extração da fração proteica relevante. Essa etapa é de suma importância, pois os métodos de processamento podem afetar a integridade e a atividade da proteína-alvo, ou expô-la a condições que causam degradação. Vários reagentes e enzimas para lise celular e extração de proteínas fornecem uma série de opções sob medida para tipos celulares e necessidades de aplicação específicos.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Tampão para RIPA
O tampão para ensaio de radioimunoprecipitação (RIPA) é utilizado para lise celular rápida e solubilização de proteínas de células de mamíferos cultivadas aderidas ou em suspensão. O tampão para RIPA proporciona lise celular e solubilização proteica eficientes, ao mesmo tempo em que impede a degradação proteica e a interferência sobre a imunorreatividade e a atividade biológica. O tampão para RIPA também minimiza as interações entre ligações proteicas não específicas para assegurar baixa interferência em ensaios de imunoprecipitação e pull-down molecular.
Reagentes de extração de proteínas BugBuster®
Os reagentes de extração de proteínas BugBuster® são otimizados para a extração de proteínas de E. coli em condições não desnaturantes.
A mistura mestre BugBuster® combina o reagente de extração de proteínas bacterianas BugBuster® com a nuclease Benzonase® e a solução rLysozyme™ para proporcionar uma mistura completa conveniente que possibilita e extração de proteínas e a digestão de ácidos nucleicos.
  • Os reagentes de extração de proteínas YeastBuster™ estão disponíveis para extração de proteínas de culturas de levedura.
  • O reagente de extração de proteínas CytoBuster™ está disponível para lise e extração de proteínas de células de insetos e mamíferos.
  • O reagente nucBuster™ possibilita a extração de proteínas nucleares em menos de 30 minutos com um simples protocolo de 2 etapas.
  • O reagente de extração PhosphoSafe™ inclui inibidores da fosfatase para preservar o estado de fosforilação das proteínas da amostra.
Reagentes de lise CelLytic™
Os reagentes de lise CelLytic™ são formulados especificamente para a lise e extração de proteínas celulares em condições não desnaturantes, com base no tipo celular ou do tecido e na localização da proteína-alvo.
Reagentes PopCulture®
Os reagentes PopCulture® possibilitam a extração de proteínas de células diretamente no meio de cultura, sem necessidade de centrifugação. O reagente Insect PopCulture® lisa as células de insetos diretamente em meios sem soro e é ideal para a triagem de expressão de várias amostras pequenas.
Intensificadores: Enzimas de extração e outros reagentes
  • Solução rLysozyme™: Cliva enzimaticamente as ligações na camada de peptidoglicano das bactérias para romper a parede celular para lise ou preparo de esferoplastos, sendo especialmente eficaz contra espécies gram-positivas
  • Nuclease Benzonase®: degrada todos os tipos de ácidos nucleicos para aumentar a eficiência da extração de proteínas e reduzir a viscosidade e interferência no ensaio, possibilitando o manuseio preciso da amostra e maior rapidez em técnicas de cromatografia
  • Reagente de bioprocessamento Lysonase™: mistura conveniente de solução de rLysozyme™ e nuclease Benzonase®, minimiza as etapas de pipetagem
  • Reagente Stabilyser™: estabiliza a proteína funcional e mantém a integridade dos ácidos nucleicos; impede a degradação durante a lise tecidual e o armazenamento
  • Enzima liticase: cliva enzimaticamente as camadas de β-glucano da parede celular de leveduras, permitindo acesso ao conteúdo das células. A digestão da camada externa ajuda a preparar os esferoplastos para lise ou transformação