Cromatografia de membrana
Nossa tecnologia de membrana de cromatografia Natrix® fornece um novo nível de produtividade e versatilidade downstream. A estrutura macroporosa, juntamente com a alta densidade dos grupos funcionais, possibilita uma alta capacidade de carga e excelente remoção de impurezas com taxas de vazão ultrarrápidas. Com ótimo desempenho em um formato de uso único e escalonável, nossos produtos inovadores Natrix® melhoram a economia do processo e a utilização das instalações.
Membrana de cromatografia Natrix® Q
Como um dispositivo de cromatografia de membrana de troca aniônica potente, de alto rendimento e alta capacidade, projetado para purificação de biomoléculas, a membrana cromatográfica Natrix® Q é um hidrogel poroso de poliacrilamida contendo uma alta densidade de radicais de grupos de ligação de amônio quaternário (Q) diretamente polimerizados em uma estrutura polimérica de membrana inerte e macroporosa. A estrutura interconectada dos poros e a alta densidade de grupos funcionais permitem taxas de vazão rápidas com rendimento impressionante para cargas extremamente altas, mantendo uma excelente remoção de impurezas em uma ampla gama de condições tamponantes. A Natrix® Q oferece melhorias na produtividade, flexibilidade, utilidade econômica e robustez do processo para qualquer design de bioprocesso.
RECURSOS DE PRODUTOS RELACIONADOS
Operações de produtos
Nota de aplicação: Comparison of process-related impurity clearance for membrane adsorbers and resin-based chromatography technologies
Nota de aplicação: Robust, Load Independent Viral Clearance in Monoclonal Antibody Purification with Natrix® Q Chromatography Membrane
Artigo: Driving Value in the Evolution Toward Continuous Monoclonal Antibody Processing
Brochura: What's Next: Exploring the Future of Bioprocessing Together
Webinar: Membrane Chromatography Solutions for Single-Use, Intensified mAb Purification
Webinar: High Productivity Membrane Chromatography: Enabling the Next Generation Bioprocessing Paradigm
Products
Destaques
Vantagens de um processo de purificação baseado em membrana totalmente descartável, bem como de purificação final por fluxo passante de alta capacidade com um absorvedor de membrana inovador.
Melhore o rendimento da purificação de vírus, a produtividade e a flexibilidade de fabricação, reduzindo os custos através da intensificação do processo usando cromatografia de membrana.
Descubra os benefícios de uma nova membrana de afinidade para proteína A, usada como uma verdadeira plataforma de cromatografia de uso único de alta produtividade para a purificação intensificada de anticorpos monoclonais