Merck
Bibliotecas de RNAi
A análise genômica funcional é realizada no início da pesquisa de descoberta.
Bibliotecas de shRNA para abrangência genômica inigualável
O departamento de genômica avançada da Sigma-Aldrich® é o fornecedor exclusivo das coleções TRC1.5 e TRC2 do RNAi Consortium (TRC). Essas bibliotecas de shRNA à base de lentivírus fornecem cobertura inigualável e estão disponíveis em vários formatos que incluem genoma completo, clones/vetores de RNAi individual e conjuntos de famílias de genes. Disponíveis no formato de glicerol padrão ou formatos de lentivírus e DNA de qualidade superior.
Com mais de 350 anos de liderança técnica, o departamento de genômica avançada da Sigma— Aldrich® dispõe de conhecimento técnico que vai muito além da bancada: desde a descoberta até o impacto terapêutico.
Modulação gênica poderosa para desvendar as vias genéticas
Análises genômicas funcionais são uma parte integrante da pesquisa de descoberta, permitindo que você desvende os mecanismos por trás de sistemas biológicos, vias bioquímicas e doenças. O questionamento eficaz dessas complexas redes de interações moleculares requer que as bibliotecas de shRNA proporcionem silenciamento confiável, eficiente e duradouro.
O departamento de genômica avançada da Sigma-Aldrich® oferece o portfólio de triagem de shRNA mais confiável e abrangente até mesmo para as análises genômicas funcionais mais exigentes. Para uma triagem mais focada, os conjuntos de famílias de genes de shRNA MISSION® são coleções de genes relacionados a vias celulares/moleculares específicas bastante citadas na literatura. Nossa equipe de bioinformática mapeou metodicamente todos os clones de shRNA do TRC para cada conjunto. Os grupos de famílias de genes são totalmente personalizáveis, permitindo flexibilidade total para adicionar ou excluir o conteúdo de clones ou genes. Além disso, qualquer painel pode ser disponibilizado em formatos de placas de 96 ou 384 poços. Todos os conjuntos de famílias de genes podem ser usados na bancada para descoberta direcionada de alvos e análise de vias.
A maior e mais validada coleção de shRNA do RNAi Consortium (TRC)
Nossos formatos de triagem exclusivos potencializam as descobertas a partir da coleção confiável e comprovada de shRNA do TRC. Ao formar uma parceria conosco, você passa a ter acesso ao nosso conhecimento técnico mundialmente renomado em produção lentiviral e aos formatos necessários para triagens de RNAi sistemáticas ou agrupadas em qualquer escala. Desde da biblioteca de shRNA lentiviral de genoma completo agrupada LentiPlex® até seus próprios projetos personalizados ou clones individuais, oferecemos todas as ferramentas de shRNA para você começar a triar hoje mesmo.
Controles e vetores lentivirais pLKO do TRC
Independentemente de se você precisa de controles de cor, promotores alternativos ou títulos mais altos, nossa coleção é a solução para as suas necessidades. Nossos pilares são os vetores pLKO.1-puro e TRC2-pLKO.5-puro desenvolvidos pelo TRC. Esses vetores podem ser adaptados para atender às suas necessidades em qualquer experimento.
Serviços de clonagem personalizada de shRNA, fabricação de lentivírus e purificação de DNA
Oferecemos diversos produtos de RNAi personalizados, incluindo:
  • Criação de conjuntos de genes personalizados
  • Purificação de DNA de alto rendimento
  • Deconvolução de conjuntos de shRNA complexos
  • Diversas opções de clonagem personalizada disponíveis
  • Fabricação de lentivírus de alto rendimento
  • Fabricação de vírus em grande escala, desde 1 ml a litros, bem como empacotamento viral personalizado
  • Preparados virais concentrados até 109 PV/ml
  • Ensaios de títulos funcionais disponíveis - FACS ou UFC
Você tem um projeto personalizado e gostaria de conversar sobre ele? Entre em contato com um especialista do departamento de genômica avançada da Sigma-Aldrich®.
Serviços de deconvolução de triagens agrupadas
Podemos ajudar você a identificar os seus alvos detectados nas triagens de shRNA agrupadas usando sequenciamento de próxima geração. Com nosso conhecimento técnico das bibliotecas TRC1, TRC1.5 e TRC2, você não precisa se preocupar com a deconvolução de agrupamentos de shRNA. Utilizando um método de sequenciamento simultâneo, forneceremos os seus dados em um formato fácil de analisar que lhe permite se concentrar nos resultados.
Garantia de silenciamento pelo shRNA MISSION®
O shRNA da Sigma-Aldrich® conta com a garantia de que, com a compra da quantidade do conjunto de clone lentiviral definida na página do produto de shRNA para o seu gene de interesse (varia, mas geralmente são 5 clones), pelo menos um desses clones lentivirais de um gene deve produzir mais de 70% de silenciamento.
Estamos aqui para ajudar
Se você precisa de ajuda para desenvolver seu experimento com RNAi, assistência com resolução de problemas ou simplesmente quer entender melhor como a triagem lentiviral pode aprimorar sua pesquisa, o departamento de genômica avançada da Sigma-Aldrich® está aqui para orientá-lo(a). Entre em contato com um especialista do departamento de genômica avançada da Sigma-Aldrich®.