Merck
Balanças de laboratório
As balanças de laboratório são usadas para medir a massa de sólidos, líquidos e outras amostras. Oferecemos uma variedade de balanças, assim como barquinhas de pesagem, papel de pesagem, frascos para pesagem e funis de pesagem para suas necessidades laboratoriais.
  • As balanças analíticas são completamente fechadas para evitar a entrada de poeira e correntes de ar, e podem detectar variações muito pequenas de massa para fornecer medidas mais precisas.
  • As balanças de precisão também são fechadas para evitar correntes de ar durante a medição, mas são menos sensíveis a pequenas variações de massa. As balanças de precisão normalmente têm maior capacidade que as balanças analíticas.
  • As balanças com carregamento superior não são fechadas e, por isso, são menos precisas do que as balanças analíticas e de precisão, mas proporcionam pesagens convenientes e fáceis, e uma gama mais ampla de capacidades de massa.
  • Os analisadores de umidade (balanças de secagem) possuem uma unidade de pesagem e uma unidade de aquecimento, e são usadas para medir o teor de umidade em materiais líquidos e sólidos durante a secagem.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Literatura de produtos relacionados
Weight Measurement, the Accurate Way