Metais
Obtenha resultados confiáveis com nossa extensa linha de produtos, incluindo metais, sais metálicos e óxidos metálicos em graus variados, que são ideais para diversas aplicações em P&D, produção e controle de qualidade. Com matérias-primas selecionadas, tecnologia de produção de ponta e estrita gestão de qualidade, garantimos o fornecimento de produtos de alta pureza e qualidade superior para uma série de aplicações analíticas.
Beneficie-se de nossa consistência de um lote para outro e uma excelente seleção de produtos, com graus de pureza e especificações de acordo com a prática, disponibilizados em diferentes tamanhos de embalagem.
Literatura de produtos relacionados
Products
Reagentes inorgânicos EMSURE® e EMPLURA®
Nosso portfólio completo para uso analítico inclui as marcas EMSURE® e EMPLURA® que oferecem uma gama de produtos inorgânicos em dois graus de qualidade. Devido à qualidade e pureza incríveis, esses produtos analíticos oferecem ótima precisão, eficiência e economia desde o início.
Os produtos EMSURE® de qualidade superior são da mais alta pureza (99,7% – 99,9%) e são otimizados para análises regulamentadas e aplicações laboratoriais altamente exigentes. Com suas especificações extensas e qualidade superior, esses produtos proporcionam controle total das condições de teste e eliminam incertezas. Eles também são adequados para uso com as tecnologias analíticas mais recentes.
A linha de produtos de grau básico EMPLURA® é ideal para aplicações, como trabalho preparatório em laboratório, limpeza ou processos de produção padrão. Esses produtos inorgânicos econômicos fornecem especificações adequadas com os parâmetros mais comuns, disponibilizados em tamanhos de embalagem pequenos, bem como em quantidades a granel.
Metais para análise farmacopeica
Oferecemos sais metálicos, metais e metais nobres de alta qualidade que são adequados para análise farmacopeica e atendem ou excedem os requisitos das normas internacionais, como da American Chemical Society (ACS) ou da Farmacopeia Europeia (Reag. da Ph. Eur.). Nossos sais metálicos, metais e metais nobres de alta pureza (geralmente > 99,0%) “para análise EMSURE®” são testados especificamente quanto à presença de impurezas em níveis de traço e embalados em tamanhos diferentes para atender às suas necessidades específicas.
Todo produto EMSURE® e EMPLURA® é fornecido com certificado de análise (do inglês, CoA) e fichas de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), para que você tenha segurança analítica absoluta. Para produtos de grau EMSURE®, oferecemos uma documentação ainda mais abrangente.