Merck
Agentes quelantes e redutores
A imagem mostra uma reação química de redox
Figura 1.Reação química de redox: Uma reação de oxidação-redução ocorre quando um agente redutor (A) e um agente oxidante (B) são combinados. Neste processo, o composto A perde elétrons (oxidação) para o composto B (redução).
Os agentes redutores, também conhecidos apenas como redutores, são essenciais para o estudo de proteínas em bioquímica1 e são usados em várias técnicas na proteômica, como desnaturação e solubilização de proteínas. Eles são especialmente úteis na estabilização de grupos sulfidrilas livres e em reduzir pontes bissulfeto de proteínas e peptídeos2. Esses redutores doam elétrons em uma reação química de redox (Figura 1). Reagentes como o ditiotreitol (DTT), também chamado de reagente de Cleland, ditioeritritol (DTE), tris(2-carboxietil)fosfina (TCEP), β-mercaptoetanol (BME), ditionato de sódio e ácido nitrilotriacético (NTA), são amplamente usados como agentes redutores nobres.
A imagem mostra um exemplo de íon metálico quelante de EDTA na corrente sanguínea
Figura 2.Exemplo de íon metálico quelante de ácido etilenodiamino tetracético (EDTA) na corrente sanguínea para remover placa de uma artéria.
Os quelantes, ou agentes quelantes, removem metais pesados3 ligando-se a íons metálicos para formar duas ou mais ligações com sua estrutura em forma de anel e construir uma estrutura estável e hidrossolúvel. Agentes quelantes comuns incluem ácido etilenodiamino tetracético (EDTA),ácido etilenoglicol tetracético (EGTA) e etilenodiamina (Figura 2). Pesquisas demonstraram que o uso de reagentes quelantes em combinação com reagentes redutores ajuda na remoção de metais pesados catiônicos, bem como contaminantes catiônicos, como arsênio4.
Escolha dentre nossa linha abrangente de agentes redutores e quelantes, disponíveis diversos graus de alta pureza e formas, como líquido, solução, sólido cristalino e pó, para seu avanço científico.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Referências
1.
Getz EB, Xiao M, Chakrabarty T, Cooke R, Selvin PR. 1999. A Comparison between the Sulfhydryl Reductants Tris(2-carboxyethyl)phosphine and Dithiothreitol for Use in Protein Biochemistry. Analytical Biochemistry. 273(1):73-80. https://doi.org/10.1006/abio.1999.4203
2.
Wedemeyer WJ, Welker E, Narayan M, Scheraga HA. 2000. Disulfide Bonds and Protein Folding. Biochemistry. 39(15):4207-4216. https://doi.org/10.1021/bi992922o
3.
Amadi CN, Offor SJ, Frazzoli C, Orisakwe OE. 2019. Natural antidotes and management of metal toxicity. Environ Sci Pollut Res. 26(18):18032-18052. https://doi.org/10.1007/s11356-019-05104-2
4.
Kim EJ, Jeon E, Baek K. 2016. Role of reducing agent in extraction of arsenic and heavy metals from soils by use of EDTA. Chemosphere. 152274-283. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2016.03.005