Padrões para AAS e ICP
Qualquer medição só é tão boa quanto o padrão de referência usado para calibrar o sistema. Quando a precisão de sua medição é importante, é fundamental iniciar toda análise com um frasco novo de padrões de calibração ou referência da mais alta qualidade. Nossas soluções padrão de materiais de referência certificados de elemento único ou com mais de um elemento para ICP e AAS, TraceCERT® e Certipur®, são produzidas a partir de materiais de partida da mais alta pureza, atendendo às diretrizes de ambas as normas ISO/IEC 17025 e ISO 17034.
Nossos materiais de referência para AAS e ICP são soluções prontas para uso, certificadas e atribuíveis ao material de referência padrão primário do NIST. Nossa documentação completa inclui cálculos adequados de incerteza no certificado de análise emitido de acordo com as diretrizes da ISO guia 31.
Products
Literatura de produtos relacionados
Analytix Reporter: Special Edition Pharma Analysis & GC
Panfleto: Inorganic Elemental Impurity Mixes According to ICH Q3D Guidelines
ICP-MS Analysis of Heavy Metals in Cannabis Sativa
ICP-MS Analysis of Heavy Metals in Hemp Containing Food Samples
ICP-MS Analysis of Heavy Metals in Hemp Containing Personal Care Products
Heavy Metal Analysis of Cannabis sativa by ICP-MS and the Need for Proper Sample Homogenization
The Big Four Heavy Metals in Cannabis: Sample Preparation and Analysis via ICP-MS
Soluções de CRM de elemento único para AAS e ICP
Oferecemos uma ampla gama de soluções padrão de referência certificadas de elemento único em várias concentrações para aplicações em AAS, ICP-OES e ICP-MS. No certificado de análise para produtos TraceCERT® fornecemos a densidade atribuível ao NIST, informações sobre o processo de certificação, medidas de rastreabilidade, comportamento no armazenamento, avaliação de incertezas e impurezas medidas em níveis de traço.
Soluções de CRM com mais de um elemento para ICP
Nossas soluções de CRM com mais de um elemento TraceCERT® e Certipur® incluem soluções de ajuste, misturas de elementos da tabela periódica, misturas de elementos tóxicos, misturas para calibração por comprimento de onda e ICP-MS, bem como uma mistura para AAS em forno de grafite. Também oferecemos misturas de diversos grupos de elementos, incluindo álcalis e metais alcalinos, metais terrosos raros, elementos metaloides e não metálicos e metais de transição e pós-transição.
Soluções concentradas Titrisol® de elemento único
Oferecemos muitos padrões de elemento único para AAS como concentrados Titrisol® fáceis de usar. Basta diluir o concentrado para produzir a solução padrão desejada. Concentrados Titrisol® são atribuíveis ao material de referência padrão do NIST e têm prazo de validade mínimo de cinco anos.
Misturas de CRM Tracecert® segundo as diretrizes ICH Q3D
Também oferecemos misturas diferentes de impurezas elementares inorgânicas como misturas padrão de CRM, com proporções de elementos correspondentes às concentrações oral, parenteral e inalatória de acordo com as diretrizes ICH Q3D.
Misturas de CRM Tracecert® para teste de Cannabis
Metais pesados em níveis de traço, como arsênico, cádmio, mercúrio e chumbo podem se acumular nas plantas do gênero Cannabis por meio do solo e determinados fertilizantes. Nossas misturas de metais pesados de materiais de referência certificados são adaptadas para os requisitos de regulamentos de estados específicos dos EUA em relação à Cannabis e em concentrações que correspondem às exigências regulatórias.
Soluções padrão personalizadas
Além de nosso catálogo, também oferecemos padrões com mais de um componente personalizados através de nossa plataforma online de padrões inorgânicos personalizados. Todas as misturas de soluções são produzidas segundo as normas ISO/IEC 17025 e ISO 17034 e são acompanhadas de um certificado de análise e laudo de certificação detalhados.