Merck
Página inicialProdutosQuímica analíticaTestes químicos rápidos e por fotometriaTiras de teste de pH, papéis indicadores de pH, leitores e acessórios
Tiras de teste de pH, papéis indicadores de pH, leitores e acessórios
O valor do pH tem um papel importante em bioquímica, química e tecnologia, pois afeta inúmeros processos químicos. Os resultados de vários métodos analíticos também são influenciados pelo pH do solvente ou do tampão. Oferecemos uma ampla variedade de produtos para medições rápidas de pH com diferentes métodos de operação, como papéis indicadores de pH, tiras de teste de pH e kits de teste de pH.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Tiras de teste de pH sem vazamento
Tiras de teste de pH sem vazamento
As tiras indicadoras de pH sem vazamento MQuant® são feitas com corantes indicadores especiais covalentemente ligados ao suporte de celulose. A vantagem é poder deixar as tiras indicadoras de pH no ambiente de teste por um tempo indeterminado, gerando resultados exatos mesmo em amostras fracamente tamponadas. As tiras indicadoras de pH MQuant® abrangem diferentes faixas de pH, desde a faixa universal, de 0 a 14, até faixas mais específicas, conforme a aplicação. Para sua conveniência, oferecemos tiras de teste lacradas individualmente, tubos de 100 tiras como unidade padrão e embalagens personalizadas.
Testes de pH em soluções turvas e coloridas
Testes de pH em soluções turvas e coloridas
As tiras de teste de pH MQuant® e Reflectoquant® são utilizadas para medir o pH de soluções coloridas e/ou turvas, para as quais tiras indicadoras de pH tradicionais podem gerar resultados falsos. Nessas tiras, a área de reação do pH tem um filme transportador transparente na parte de trás, o que permite que os usuários avaliem a cor facilmente. As partículas das amostras turvas e substâncias coloridas ficam na superfície do bloco de teste e não interferem na leitura do resultado. As tiras de teste de pH são especialmente projetadas para gerar resultados confiáveis em soluções de amostra turvas ou coloridas sem preparo adicional das amostras.
Leitores de testes de pH
Leitores de testes de pH
Meça o pH usando nosso aplicativo para celular StripScan MQuant® gratuito, que lê digitalmente a tira de teste de pH 0-14 MQuant® em segundos. O aplicativo analisa a tira de teste usando a câmera do celular, juntamente com um cartão de referência de cores. Os resultados gerados podem ser facilmente gerenciados, visualizados e compartilhados usando o painel online do StripScan.
Além disso, oferecemos tiras de teste com calibração específica por lote, que podem ser utilizadas com nosso reflectômetro portátil e fácil de usar Reflectoquant® RQflex®20 para medição quantitativa de pH no seu laboratório.
Papéis indicadores e kits de teste de pH
Papéis indicadores e kits de teste de pH
Temos diversos papéis indicadores de pH clássicos, feitos de papel-filtro de alta qualidade impregnado com soluções de um indicador ou indicadores misturados. Explore nosso portfólio com diversos papéis indicadores de pH MQuant® para encontrar o produto perfeito para sua aplicação.
Para amostras transparentes e levemente coloridas, oferecemos os kits de teste indicador de pH líquido MQuant®, que são ideais para medições em água potável, água de caldeira, água residual, água de superfície, água de aquários, piscinas e testes de amostras de solo. Além disso, no caso de soluções altamente turvas ou coloridas, as amostras podem ser transformadas em amostras incolores e transparentes por filtração ou tratamento com carvão ativado para medição do pH.