Descoberta de compostos-guia
Após a identificação e validação de uma proteína-alvo implicada em uma doença, é realizada uma triagem de compostos para definir como pequenas moléculas interagem com essa proteína-alvo específica, seja ativando ou inibindo a proteína, de forma a identificar compostos-guia para a descoberta de medicamentos.
Categorias em destaque
Nos orgulhamos de oferecer um portfólio abrangente de elementos estruturais heterocíclicos, uma das maiores e mais diversas famílias de fragmentos moleculares usados em síntese orgânica.
Encontre os componentes básicos necessários para impulsionar sua pesquisa em nosso portfólio de elementos estruturais orgânicos. Alcanos alcenos, alcinos, arenes, alenos e muito mais!
Explore os produtos do nosso portfólio diversificado de heterociclos halogenados para uso em diversos protocolos sintéticos, incluindo litiação e metodologias de acoplamento cruzado catalizado por paládio.
Nós facilitamos ainda mais a sua descoberta de compostos-alvo, graças à nossa ampla gama de elementos estruturais fluorados, como substitutos trifluorometil, difluorometil, triflato e pentafluorosulfanil, para o seu kit de ferramentas.
Tecnologias de triagem rápidas e eficientes são essenciais para a aceleração da descoberta de compostos-guia e, consequentemente, a velocidade de descoberta de medicamentos. A triagem de alto rendimento (HTS) se vale de automação e robótica para realizar uma análise rápida de bibliotecas com grandes números de compostos químicos, de forma a detectar, em última instância, os compostos mais adequados a serem candidatos a medicamentos. A triagem de biblioteca codificada por DNA (DEL) permite a conjugação em massa de compostos químicos de molécula pequena a fragmentos de cadeia curta de DNA, para que um número maior de moléculas possa ser examinado simultaneamente quanto à atividade e função desejadas. No design de medicamentos baseado em estruturas, as estruturas tridimensionais dos compostos são previstas usando técnicas computadorizadas in silico onde bibliotecas inteiras são encaixadas em sítios de ligação, e as afinidades estérica e eletrostática entre os compostos e a proteína-alvo são avaliadas. Os compostos com a melhor classificação seguem para os testes biológicos.
A pesquisa do resultado da busca de biblioteca até o composto-guia (H2L, do inglês, Hit-to-lead) avalia as propriedades farmacodinâmicas, físico-químicas e farmacocinéticas dos resultados da busca para identificar compostos-guia para a otimização de compostos-guia e análises adicionais como possíveis candidatos para o desenvolvimento de medicamentos.
Visite nossa busca de documentos para obter folhas de dados, certificados e documentação técnica.
Artigos relacionados
- Unprecedented access to large library drug discovery, Dynamic Library technology offers more reliable results than classical DEL approaches, library members selected for MedChem relevance, high chemical diversity, suitable for a number of targets
- The use of anabolic steroids, such as testosterone, to enhance physical and athletic performance continues to plague competitive sports. Testing is routinely performed on Olympic athletes and Tour de France participants. Reports of baseball stars admitting to using performance-enhancing substances are also becoming more common.
- MyriaScreen Diversity Collection of drug-like screening compounds
- Macro Strides on a Nano-scale: Merck, Sharp & Dohme scientists lead the way in high-throughput experimentation.
- Ver todos (5)
Encontre mais artigos e protocolos
Como podemos ajudar
Em caso de dúvidas, envie uma solicitação de suporte ao cliente
ou fale com nossa equipe de atendimento ao cliente:
Envie um e-mail para custserv@sial.com