Merck
Técnicas de cultura celular tridimensional
Imagem de microscopia de fluorescência em que se vê uma cultura celular primária, com células coradas para destacar diversos componentes: núcleos em azul, filamentos de actina em verde e mitocôndrias em vermelho.
Visão geral das células primárias
Células primárias são células de mamíferos cultivadas diretamente a partir de tecidos humanos ou animais vivos. Elas diferem das células-tronco pelo fato de que células primárias que não sã células-tronco, em geral, são diferenciadas de modo definitivo e, portanto, são consideradas mais representativas dos tecidos dos quais foram isoladas e, em especial, em que as características da biologia do câncer podem fazer com que as linhagens de células neoplásicas sejam modelos menos preditivos de sistemas normais ou patologias não oncológicas. Os fenótipos de células primárias comuns incluem células epiteliais, endoteliais, queratinócitos, melanócitos, fibroblastos, osteoblastos, miócitos e hepatócitos.   
Categorias em destaque
Uma série de cinco frascos de laboratório contendo líquido vermelho dispostos em uma linha com um cilindro graduado parcialmente preenchido com o mesmo líquido vermelho à direita, em um fundo branco.
Meios e tampões clássicos
Escolha entre uma variedade de formulações otimizadas de meios de cultura de células, incluindo DMEM, RPMI-1640 e opções sem soro para diversas necessidades celulares.
Comprar produtos
Cena de laboratório com um cientista em jaleco branco, em pé, ao fundo. Em primeiro plano, diversos equipamentos de laboratório e recipientes com um líquido rosa estão dispostos em uma superfície de aço inoxidável. O laboratório está bem-iluminado, tem móveis e equipamentos modernos visíveis ao fundo.
FBS - soro bovino fetal e soro fetal de bezerro
Rico em fatores promotores de crescimento, o soro fetal bovino (FBS) ou soro fetal de bezerro (FCS), é um...
Comprar produtos
Sistema de purificação de água ultrapura e pura Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 - sistema de purificação de água tipo 1 e tipo 2 para laboratório, com unidades de produção e de tanque, além de dispensadores de água pura e ultrapura.
Sistemas de purificação de água para laboratório de bancada Milli-Q®
Os sistemas Milli-Q® oferecem tecnologias inovadoras de purificação de água projetadas para...
Comprar produtos
Coloração fluorescente de células de mamíferos cultivadas
Linhagens celulares de mamíferos
Oferecemos linhagens celulares autenticadas e livres de contaminantes, muitas delas em parceria com a ECACC; ferramentas essenciais para a produção de proteínas, anticorpos, vírus e vacinas.
Comprar produtos
Como as células primárias diferem de linhagens celulares imortalizadas
Assim como as linhagens celulares derivadas de tumores ou imortalizadas por outros métodos, as células primárias de fontes humanas ou animais fornecem um método para modelagem de sistemas biológicos. Por serem tipicamente viáveis para menos duplicações, as células primárias são menos suscetíveis à perda das características específicas do tecido que podem caracterizar células cultivadas por longos períodos de tempo e repicagens repetidas in vitro. Células primárias podem ser documentadas com características do doador, inclusive idade, sexo e estado de doença, quando aplicável, e, portanto, podem demonstrar serem modelos úteis para o desenvolvimento de abordagens medicinais personalizadas.
Prospecção e cultivo de células primárias
Instituições de pesquisa associadas a hospitais podem ter acesso a células e tecidos primários. Fornecedores de células primárias oferecem lotes celulares de doadores individuais ou células agregadas de vários doadores. Fornecedores conceituados ou protocolos de coleta de pacientes devem incluir documentação que demonstre supervisão ética para o isolamento de células de doadores humanos, bem como validação do tipo de célula. As células primárias divergem das linhagens celulares de mamíferos pelo fato de serem, em geral, mais exigentes, requererem nutrientes adicionais, principalmente quando cultivadas em meios com baixa quantidade de soro ou isentos de soro. Esses nutrientes adicionais definidos incluem citocinas e fatores de crescimento.
Pesquisa de documentos
Procurando informações mais específicas?
Visite nossa busca de documentos para obter folhas de dados, certificados e documentação técnica.
Localizar documentos