Merck
Cultura celular microbiana
Cultura de células bacterianas em placas de ágar
Culturas celulares microbianas são usadas em biologia molecular para clonagem e expressão de proteínas recombinantes. Também são usadas em aplicações clínicas para isolar, detectar e identificar micróbios patogênicos. O cultivo microbiano possibilita o crescimento e a divisão celular em condições laboratoriais controladas. Bactérias e outros micróbios podem ser cultivados em meios de cultura sólidos de ágar nutritivo ou caldos líquidos, utilizando técnicas assépticas para evitar contaminação.  
Categorias em destaque
A imagem mostra um conjunto de objetos esféricos roxos que se assemelham a células ou partículas. Eles têm uma superfície texturizada e estão colocados sobre um fundo escuro com um brilho sutil.
Antibióticos
Oferecemos um portfólio completo de antibióticos para impedir contaminação de culturas celulares por patógenos ou outras linhagens celulares, para seleção de marcadores genéticos e pesquisa em biologia celular.
Comprar produtos
Sistema de purificação de água ultrapura e pura Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 - sistema de purificação de água tipo 1 e tipo 2 para laboratório, com unidades de produção e de tanque, além de dispensadores de água pura e ultrapura.
Sistemas de purificação de água para laboratório de bancada Milli-Q®
Os sistemas Milli-Q® oferecem tecnologias inovadoras de purificação de água projetadas para...
Comprar produtos
Um diagrama circular representando um mapa de plasmídeo com vários elementos rotulados. Na parte superior, há um segmento rotulado como "Promotor de CMV" em azul escuro, seguido por um segmento laranja rotulado como "hGh poliA". À direita, há um segmento amarelo rotulado como "origem SV40". Abaixo disso, no lado direito do círculo, há um segmento verde rotulado como "amp^r", indicando resistência à ampicilina. Na parte inferior esquerda, há outro rótulo de resistência a antibióticos, "amp^k", em vermelho. Há mais dois segmentos: um rotulado como "origem f1" em azul claro à esquerda e outro rotulado como "origem pBR322" na parte inferior central em roxo. O título acima diz "Regiões MCS mostradas abaixo", indicando que esses são vários locais de clonagem dentro do plasmídeo usado para fins de engenharia genética.
Clonagem molecular e expressão de proteínas
Métodos e protocolos de clonagem molecular e expressão de proteínas para uma clonagem confiável...
Comprar produtos
Imagem em plano fechado de um punhado de material granular semelhante a levedura ou outra matéria-prima de meio de cultura microbiana em fundo branco. A pilha é texturizada e consiste em pequenas partículas de cor clara.
Matérias-primas para meios de cultura para microrganismos
Explore as matérias-primas e os suplementos dos meios de cultura microbiológica, garantindo a segurança...
Comprar produtos
Clonagem e expressão de proteínas recombinantes
Culturas bacterianas são usadas para expressão de proteínas recombinantes, clonagem e amplificação de plasmídeos e clonagem de cosmídeos e cromossomos artificiais bacterianos (BAC). As células bacterianas podem ser alteradas para captar e incorporar plasmídeos e genes exógenos por meio de transformação. A transformação de células competentes normalmente ocorre por meio de eletroporação ou choque térmico de células competentes tratadas quimicamente.
Em seguida, as bactérias transformadas são identificadas e selecionadas com base na resistência adquirida a antibióticos, transmitida por DNA plasmidial recombinante, ou usando sistema de diferenciação branco-azul para identificar as bactérias recombinantes que expressam β-galactosidase como marcador. Leveduras também podem ser transformadas usando eletroporação e outros métodos de ensaios de duplo-híbrido em leveduras e gene repórter para estudar a expressão de proteínas e interações proteicas.
Cultivo para isolamento e identificação microbianos
Culturas microbianas são clinicamente importantes para o isolamento, detecção e diferenciação de bactérias e outros micróbios que causam doenças infecciosas. A caracterização e a identificação com o uso de métodos de cultivo se baseiam no fenótipo e no genótipo microbianos. As células podem ser isoladas por meio de inoculação de uma placa de riscado para produzir colônias puras. Meios seletivos são usados para inibir o crescimento de determinados grupos de microrganismos, permitindo que outros se desenvolvam. Meios diferenciais contêm compostos que possibilitam que os micróbios sejam distinguidos visualmente pelo aspecto da colônia ou alterações nos meios circundantes resultantes das diferenças na atividade metabólica ou hemolítica. Esses meios ajudam na identificação de bactérias e outros micróbios por meio de diferenciação e eliminação.
Ilustração que mostra um monitor de computador exibindo um documento com texto em azul, acompanhado de vidraria de laboratório à esquerda e uma pequena planta verde à direita, tudo sobre um fundo turquesa.
Procurando informações mais específicas?
Visite nossa biblioteca de documentos para obter folhas de dados, certificados e documentação técnica.
Localizar documentos