Análise por imageamento e imageamento de células vivas
O imageamento e análise de células vivas permite que cientistas estudem eventos celulares dinâmicos em tempo real para entenderem a biologia celular de forma inédita. Essas técnicas se contrapõem à PCR, citometria de fluxo, imunocitoquímica e coloração de tecido com anticorpos, que analisam eventos celulares como um retrato no tempo. Atualmente, melhorias em câmeras, corantes fluorescentes de células vivas, proteínas fluorescentes, compressão de vídeo e microscopia com lapso de tempo (time lapse) avançaram nossa capacidade de visualizar e analisar células vivas, suas interações intercelulares e processos subcelulares com detalhes e fidelidade impressionantes.
Categorias em destaque
Tecnologia de ensaio de ligação por proximidade (PLA) Duolink® para detecção e quantificação...
Explore nossos ensaios para imitar os comportamentos celulares in vivo. Migração, invasão, câmara de Boyden e...
O sistema de microfluídica CellASIC® ONIX2 é uma plataforma automatizada poderosa que possibilita a manipulação precisa do ambiente de cultura celular para imageamento e análise de células vivas usando células de mamíferos, de leveduras e bacterianas.
Meios para cultura celular padrão, complexos e especializados para diversas linhagens celulares e aplicações. Também oferecemos tampões e suplementos de partida usados no desenvolvimento de meios personalizados.
Sistemas de imageamento de células vivas
Diversas técnicas são usadas para visualizar as estruturas complexas e o comportamento de células. Em análises estáticas, as células são fixadas e coradas, o que requer que as células sejam mortas e, portanto, capta-se único instante do tempo celular. Embora técnicas estáticas sejam adequadas para algumas aplicações, elas não produzem informações sobre a atividade celular. Abordagens dinâmicas, com células vivas facilitam a visualização da estrutura, comportamento ou composição em células vivas, sem os métodos de coloração tradicionais. Essas técnicas são ideais para aplicações que devem imitar as condições in vivo, bem como para desenvolver ensaios preditivos para triagem de medicamentos.
Os sistemas de imageamento de células vivas utilizam óptica avançada, controle ambiental e reagentes que permitem estudos de longa duração de células bacterianas, de mamíferos e de leveduras. Sistemas de cultura e imageamento que também empregam microfluídica possibilitam um controle preciso do microambiente de cultura, como fluxo, mistura gasosa e temperatura, ao mesmo tempo em que limitam o estresse físico às células. O imageamento e análise de células vivas são adequados para diversas aplicações, incluindo hipóxia, migração celular, cultura celular tridimensional, dinâmica citoesquelética e tráfego transmembrana de proteínas. Sistemas avançados automatizam as condições de cultura, administração e retirada de tratamentos, além de intervalos de imageamento para gerar imagens que podem ser apresentadas como imagens estáticas ou vídeo.
Reagentes para imageamento de células vivas
Meios e suplementos para imageamento de células vivas são projetados para proteger as células de dano celular induzido pela luz durante experimentos com lapso de tempo. Esses reagentes também foram formulados para ter baixa autofluorescência e fotobranqueamento, o que aumenta drasticamente a qualidade de imagens de células vivas fluorescentes.
Estão disponíveis vários corantes de células vivas para estudar os processos dinâmicos destas células. Corantes de organelas fluorescentes de células vivem permitem a coloração seletiva de organelas específicas, como a membrana, núcleo, citoplasma, mitocôndria, lisossomas, retículo endoplasmático (RE), complexo de Golgi e proteínas do citoesqueleto celulares, tudo sem maior citotoxicidade. O uso de corantes de organelas como corantes de contraste em imageamento de células vivas também é útil em estudos funcionais.
Biossensores com GFP e RFP podem ser usados para detectar uma proteína específica, como também a localização subcelular daquela proteína dentro de células vivas por microscopia fluorescente ou captura em vídeo com lapso de tempo. Sistemas de vetor lentiviral são uma ferramenta popular para introduzir genes e produtos gênicos em células, com muitas vantagens em relação à transfecção à base de compostos químicos. Além da detecção de organelas, corantes de células vivas permeáveis a células são usados para aplicações como detecção de apoptose, viabilidade celular, saúde celular, hipóxia, estudos de espécies reativas de oxigênio (ERO), imageamento de indicador de cálcio e experimentos com células-tronco ou neurais.
Procurando informações mais específicas?
Visite nossa biblioteca de documentos para obter folhas de dados, certificados e documentação técnica.
Artigos relacionados
- Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.
- Firefly luciferase is a widely used bioluminescent reporter for studying gene regulation and function. It is a very sensitive genetic reporter due to the absence of endogenous luciferase activity in mammalian cells or tissues.
- PKH and CellVue® Fluorescent Cell Linker Kits provide fluorescent labeling of live cells over an extended period of time, with no apparent toxic effects.
- Fluorescent calcium indicators and dyes to measure Ca+ flux used in calcium imaging experiments. Calcium ions (Ca2+) play vital cellular physiology roles in signal transduction pathways, in neurotransmitter release, in contraction of all muscle cell types, as enzyme cofactors, and in fertilization.
- Lipophilic cell tracking dyes enable cancer biologists to track tumor and immune cell functions both in vitro and in vivo. Read the article to choose a right membrane dye kit for cell tracking and proliferation monitoring.
- Ver todos (31)
Protocolos relacionados
- PKH dyes have been successfully used to label exosomes and extracellular vesicles for in vitro and in vivo tracking experiments. The exosome labeling protocol below details steps for reliable fluorescent labeling of exosomes using PKH dyes for microvesicle tracking experiments.
- Cell staining can be divided into four steps: cell preparation, fixation, application of antibody, and evaluation.
- Immunocytochemistry (ICC) Cell Capture Imaging Reagent and protocol for eliminating wash steps, and is highly effective in applications involving rare cells, low cell count samples, and limited access samples.
- Toluidine blue stains the nuclear material in tissues with a high DNA and RNA content and is used for selectively staining acidic tissue components such as carboxylates, sulfates, and phosphate radicals.
- This protocol covers three methods for the microscopic examination of cell samples.
- Ver todos (6)
Encontre mais artigos e protocolos
Como podemos ajudar
Em caso de dúvidas, envie uma solicitação de suporte ao cliente
ou fale com nossa equipe de atendimento ao cliente:
Envie um e-mail para custserv@sial.com